Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X3 CAPILLARY CERAMIC TUBE CUTTER
Artikelnummer. 15238843
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Quarzglasröhrchen
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 15238843
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0625011
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keramischer Kapillaröhrchenschneider. 3er-Packung Wafer.
  • Gratfreies Schneiden von Quarzglasschläuchen
  • Verringert die Wahrscheinlichkeit von Verstopfungen
  • Sauberer Eingang für die Injektion an der Säule
Spezifikation
Typ Kapillarschneider für Keramikröhrchen
Menge 3/Pckg.
Zur Verwendung mit (Geräte) Quarzglasröhrchen