Learn More
Brady™ Scafftag Unitag Einleger aus Polypropylen
Inserts for Unitag™ System.
26.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Unitag Einsatz |
---|---|
Material | Polypropylen |
Durchmesser (metrisch) | 41 mm |
Angezeigter Text | Nächstes Prüfdatum fällig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsätze für Unitag™ System |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12913025
|
Brady™
806799 |
Schwarz auf gelb |
26.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12993015
|
Brady™
806791 |
Weiß auf Grün |
26.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12903025
|
Brady™
806795 |
Weiß auf Rot |
26.10 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Inserts for Unitag™ System.
Spezifikation
Unitag Einsatz | |
41 mm | |
Einsätze für Unitag™ System | |
20/Packung | |
0,5 mm |
Polypropylen | |
Nächstes Prüfdatum fällig | |
20 UniTag Inserts | |
−10 °C bis +90 °C |