Learn More
Thermo Scientific™ SC150 Einhängethermostate
Mit dem SC150 Einhängethermostat, einem der Standardmodelle in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität, können Sie konstante Temperaturen von -28 °C bis +150 °C aufrechterhalten.
1810.00 € - 2008.00 €
Specifications
Zertifizierung/Konformität | CE, CSA, UL, RoHS |
---|---|
Kommunikation | USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A |
Flussrate | 17 l/min |
Temperaturbereich | 13 bis 150 °C |
Heizleistung | 2 kW/1,2 kW |
Product Code | Brand | Modell | Spannung | Frequenz | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Modell | Spannung | Frequenz | Price | Quantity & Availability | |||
10404150
|
Thermo Scientific™
1530001B |
SC150 | 230 V | 50 Hz |
2008.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10743267
|
Thermo Scientific™
1530011 |
SC150 mit Klemm | 230 V | 50Hz |
1810.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Mit den Thermo Scientific™ SC150 Einhängethermostaten können Sie eine konstante Temperatur von -28 °C bis +150 °C aufrechterhalten. Dieses Standardmodell in der neuen Generation von Thermostaten höchster Qualität verfügt über eine verbesserte Digitalanzeige und einfach zu bedienende Touchpad-Einstellungen. Sie können die Temperatur ganz einfach Ihren anwendungsspezifischen Anforderungen entsprechend regeln.
Anwenderfreundliche und energiesparende Konstruktion mit hoher Pump- und Heizleistung für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.- Höchsttemperatur: 150 °C
- Niedrigfüllstandsalarm für Schutzart III
- Automatische Reglerabschaltung bei Erkennung übermäßig hoher Temperaturen, Niedrigfüllstand oder Motorüberlast
- USB-Kommunikationsanschluss und -optionen für RS-232, RS-485, Ethernet/LAN und Analogeingang/-ausgang
- Selbstadaptierender PID-Regler für optimierte Temperatursteuerung
- 5 programmierbare Sollwerttemperaturen
- RTA (Real-Temperatur-Abgleich) zur Kalibrierung
- Zwei Pumpengeschwindigkeiten zur Erhöhung des Durchflusses bzw. der Agitation des Bads
- Drei Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Auflösung der Digitalanzeige zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C – °F – °K auswählbar
- Akustischer und optischer Alarm
- Auto-Restart-Funktion nach Stromausfall
Enthält:8 mm- und 12 mm-Schlauchtüllen mit Klemme (nur -0016, -0018 und -0011), Pumpenstecker für externe Umwälzung, 6 ft.-Stromkabel.
Specifications
CE, CSA, UL, RoHS | |
17 l/min | |
2 kW/1,2 kW | |
3/FL | |
19.9 x 13.8 x 33.6 cm (7.8 x 5.4 x 13.2 in.) | |
19.9 cm | |
13.8 cm | |
33.6 cm | |
7.3 kg |
USB, RS232, RS485, Ethernet/LAN, analoge E/A | |
13 bis 150 °C | |
300 mbar/4.35 psi | |
0.02 °C | |
7.8 in. | |
5.4 in. | |
In 13.2 . | |
£ 3,3 |