Learn More
Tocris Bioscience™ SB 3CT
Selective high affinity MMP2 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 6088/10
253.13 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SB 3CT is a selective high affinity MMP2 inhibitor (Ki = 28 nM); also inhibits MMP9 (Ki = 400 nM). Active in vivo, neuroprotective and blood-brain barrier permeable.Spezifikation
Weiß | |
292605-14-2 | |
306.4g/mol | |
Store at -20°C | |
10 mg |
Hemmstoff | |
C15H14O3S2 | |
Soluble to 100mM in DMSO, 20mM in ethanol | |
Selective high affinity MMP2 inhibitor |
Nur für Forschungszwecke