Learn More
Tocris Bioscience™ SB 399885 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18064142
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18064142
Marke: Tocris Bioscience™ 3189/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent and selective 5-HT6 antagonist
Potent, brain penetrant, orally active 5-HT6 antagonist. Displays > 200-fold selectivity for 5-HT6 over other 5-HT receptors (pKi values are 9.11, 8.81 and 9.02 for human recombinant, native rat and native human 5-HT6 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402713-81-9
Summenformel C18H22Cl3N3O4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SB 399885 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 482.81
Reinheit >99%
Molekulargewicht 482.801