Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD300: Vakuum-Konzentrator mit hoher Kapazität und Kits
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
SpeedVac SPD300DDA P1 integriertes System
SpeedVac SPD300DDA P2 integriertes System
SpeedVac SPD300DDA Vakuumkonzentrator
Speedvac SPD300DDA Integriertes System ohne Rotor
Elektrische Anforderungen:
230 V / 50 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
- Für starke Säuren und Basen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen | UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung |
| Beschreibung | SpeedVac SPD300DDA Vakuumkonzentrator |
| Kammermaterial | Aluminium |
| Modell | SPD300 |
| Temperaturbereich (metrisch) | 35 °C° bis 85 °C° |
| Elektrische Anforderungen | 230 V / 50 Hz |