Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ SPD120 Vakuumkonzentrator und Kits
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Diese modularen Vakuumkonzentratoren bringen Flexibilität an Ihren Arbeitsplatz. Sie eignen sich ideal für die Verdampfung nicht aggressiver organischer Substanzen. Wählen Sie aus einem der 2 erhältlichen Kits: SPD120P1 SpeedVac Kit für die Standardverdampfung oder SPD120P2 SpeedVac™ Kit für die Lyophilisierung. Alle unsere SpeedVac Kits enthalten alle erforderlichen Komponenten unter einer Modellnummer.
Platzsparende Bauweise:
- Automatisches Entlüftungsventil für unbeaufsichtigten Start/Stopp
- Digitale Anzeige der Parameter zur einfachen, reproduzierbaren Auswahl
- Drei benutzerdefinierte Programme, die geändert und gespeichert werden können
- Unabhängige Timer für Wärme- und Laufbetrieb sowie akustischer Alarm, wenn der Durchlauf abgeschlossen ist
- PTFE-beschichtete Kammer für eine hohe chemische Beständigkeit und zur einfachen Reinigung
- Kombinierbar mit einer geeigneten Kühlfalle, Vakuumpumpe oder Chemikalienfalle für ein komplettes Aufkonzentrations- und Trocknungssystem
Produktmerkmale:
- Grundlegende molekularbiologische Anwendungen mit höherer Kapazität der Mikrotiterplatten
- Einfache Anzeige und Programmierung
- Sechs Programme verfügbar
- Verbesserte Verdunstung, kompatibel mit organischen Substanzen
- Glasabdeckung mit Strahlungselementen zur Beschleunigung der Verdampfung und Verkürzung der Trocknungszeit
- Der Vakuumendpunktmodus beendet den Betrieb bei Erreichen des voreingestellten Vakuumniveaus
- Digitale Anzeige von Vakuum, Temperatur und Zeit
- Der verriegelte Deckel und die Anzeige für die Deckelverriegelung gewährleisten die Sicherheit des Benutzers während des Betriebs
Das SpeedVac SPD120 P1 Kit enthält:
- SpeedVac Konzentrator
- Universalvakuumsystem (UVS450) mit ölfreier Vakuumpumpe und Kühlfalle (-50 °C)
- Kondensationskolben aus Glas (GCF400)
- 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
- Schlauch-Kit mit 12’ dickwandigen Vakuumschläuchen, Schlauchschneider, Klemmen und sonstigem Montagezubehör, manuellem Belüftungsventil BV130 sowie Gebrauchsanleitung
- CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Das SpeedVac SPD120 P2 Kit enthält:
- SpeedVac Konzentrator, Basismodell für die Molekularbiologie
- -105 ºC, Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- VPL120 Hochvakuumpumpe
- 40 x 1.5 ml-Rotor (RH40–11)
- Universal-Schlauchsatz (TFK100)
- Digitales Vakuummeter
- Kit mit chemischer Falle zur Verwendung mit Einwegkartuschen
- Einwegkartusche mit Farbindikator zur Absorption von Säuren und Wasserdampf
- Kondensationskolben aus Glas
- Schmieröl für Vakuumpumpen
- CryoCool Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
- Acetonitril
- Ethanol
- Isopropanol
- Methanol
- Wasser
- Acetonitril und Wasser
- Ethanol und Wasser
- Methanol und Wasser
- Ammoniumhydroxid
Typische Anwendungen:
- Trocknen von Biomolekülen in der HPLC-Fraktionierung
- Verdampfen von Reinigungslösungsmitteln
- Trocknen von Naturproduktextrakten in Wirkstoff-Assays
- Lyophilisation
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen | UL-gelistet nach Anforderungen in den USA und Kanada CE-Kennzeichnung |
| Beschreibung | SpeedVac SPD120 integriertes Systemkit |
| Elektrische Anforderungen | 230 V / 50 Hz |
Sicherheit und Handhabung
- Modular SPD120P2 Savant Speed Vac kit, medium capa
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Octamethyltrisiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxane, Dodecamethylpentasiloxane,Decamethyltetrasilox