Learn More
Thermo Scientific™ Zubehörrotoren für Savant™ SpeedVac™ Konzentratoren
Artikelnummer. 11798539 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
100 (6 x 50mm) Röhrchen
100 (8 x 29 mm) Röhrchen
12 Fläschchen
18 x 52 mm Mini-Szintillation
24 Fläschchen
28 x 60 mm-Szintillationsfläschchen
32 Glas- und Kunststoffröhrchen
4 100 ml-Kolben in Birnenform
40 Glas- und Kunststoffröhrchen
40 Mikroröhrchen
6 50 ml, konisch
60 Fläschchen
64 Mikroröhrchen
72 Glas- und Kunststoffröhrchen
8 (18 x 100, 17 x 95, 16 x 100 mm) Röhrchen
Zentrifugenröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11798539
Marke: Thermo Scientific™ RH1220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kombinieren Sie diese Rotoren mit Thermo Scientific™ Savant™ Speedvac™ Konzentratoren mit mittlerer und hoher Kapazität.
SpeedVac-Rotoren für Konzentratoren mit mittlerer Kapazität zur Verwendung mit Savant Speedvac-Konzentratoren.
Rundrotoren:
  • Anwenderfreundlich
  • Löcher in unterschiedlicher Größe zur Aufnahme von Röhrchen für verschiedene Probengrößen
  • Kein zusätzliches Zubehör erforderlich
  • Passt direkt in Ihren Konzentrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Fläschchen: 12 (47 x 95, 20 x 60 mm), Modelle mit mittlerer Kapazität
Typ Rotor
Zur Verwendung mit (Geräte) SPD1030, SPD111V, SPD121P, SPD140DDA
Aufnahmevermögen 12 Fläschchen
Modell RH12-20
Rotorsystem traditionell
Abmessungen (L x B) 20 x 47, 20 x 60 mm