Learn More
Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™ Vakuumkonzentratoren mit mittlerer Kapazität für kombinatorische Chemieanwendungen
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
16482.00 € - 40200.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15976171
|
Thermo Scientific™
SPD140DDA-230 |
SpeedVac SPD140DDA Vakuumkonzentrator | 230 V / 50 Hz |
16482.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15986171
|
Thermo Scientific™
SPD140P1-230 |
SpeedVac SPD140DDA P1 integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
37989.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15996171
|
Thermo Scientific™
SPD140P2-230 |
SpeedVac SPD140DDA P2 integriertes Systemkit | 230 V / 50 Hz |
40200.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verdampfen Sie starke Säuren, Basen und aggressive organische Lösungsmittel mit den Thermo Scientific™ Speedvac Modular-Vakuumkonzentratoren. Diese für kombinatorische Chemie zugelassenen Konzentratoren verfügen über ein intuitives, programmierbares Benutzerdisplay für verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
SpeedVac SPD140DDA ist ein Vakuumkonzentrator mit mittlerer Kapazität, der mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet wird und eine Beständigkeit gegen TFA, DSMO und andere aggressive Lösungsmittel aufweist, die in kombinatorischen Chemieanwendungen verwendet werden. Sie können dies einfach im Kit bestellen.
SPD140DDAFunktionen:
- Alle Produktmerkmale des SPD130DLX PLUS:
- Kammer mit Heizstrahlern
- Beheizter Deckel für die Verarbeitung von Flüssigkeiten mit hohem Siedepunkt (DMSO, DMF)
- Unabhängige Zeitschaltuhren zur Kontrolle von Heizung und Laufzeit
- Akustischer Alarm, der den Benutzer darauf aufmerksam macht, wenn der Vorgang abgeschlossen ist
- Eingebautes Vakuummeter und Vakuumanzeigegerät
- Breitere Absaugstutzen und Schläuche gewährleisten besseren Dampfdurchsatz und damit geringere Trocknungszeiten
- Einstellbare Vakuumstärke zur Verhinderung des Siedeverzugs bei schwierigen Lösungsmittelgemischen und zur Optimierung der Trocknungszeiten
- -5 °C Kühlfalle, speziell für das Auffangen von Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt entwickelt
Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische für SPD140P1 KIT
- Essigsäure
- Ammoniumhydroxid
- Ameisensäure
- Salzsäure
- TFA
- Methylenchlorid und TFA
- Aceton und HCL
- Methylenchlorid und MEOH
- DMSO und Methanol
Lösungsmittelgemische für SPD140 P2 KIT
- DMSO
- DMF
- Toluol
SPD140 P1 enthält:
- Säurebeständiger SpeedVac™ Vakuumkonzentrator
- -104 °C Ultratieftemperatur-Kühlfalle
- Ölfreie ETFE/PFA Pumpe mit 4 Pumpköpfen
- 40 x 1.5-2.0 ml-Glasröhrchen-Rotor (RH40-11)
- Kondensationskolben aus Glas
- Schlauch- und Anschlussstück-Kit
- CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
SPD140P2 enthält:
- Säurebeständiger SpeedVac™ Vakuumkonzentrator
- -50 °C Universelle Vakuumquelle
- 24 x 1 Dram-Vials (15 x 45 mm) 4 ml - Dram-Vial-Rotor (RH24-15)
- Chemische Falle
- Schlauch- und Anschlussstück-Kit
- Einweg-Kartusche
- Kondensationskolben aus Glas
- Schmieröl für Vakuumpumpen
- CryoCool™ Wärmeträgerflüssigkeit (1 l)
SPD140 P1 und P2-Kits werden empfohlen für:
- Festphasenextraktionen
- Trocknen von Lipidextraktionen
- Fraktionierungen für die Flash-Chromatographie
- Spaltungslösungen für die Festphasensynthese wie z. B. Proteinhydrolysate und Feststoffe für die Verdampfungssynthese
- Verwalten chemischer Verbindungen
- Verdampfungslösungsrotoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen und Probenformaten erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie in der Rotor-Liste.
Typische Anwendungen des SPD140DDA:
Anforderungen:
- Trocknen von Lipidextrakten
- Fraktionierungen für die Flash-Chromatographie
- Kombinatorische Chemie
- Spaltungslösungen für die Festphasensynthese wie z. B. Proteinhydrolysate und Feststoffe für die Verdampfungssynthese
- Entfernen von Ethylacetat aus Proben für CAT-Assays
- Wirkstoff-Metaboliten in Festphasenextrakten
- Verdampfen von Lösungsmitteln für die Analytelution