Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
MWCO:
0.2um
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Starter-Kit: 5 mit je 5.000, 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 kDa
Menge:
100/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung entwickelt.
- Kompakte Röhrchen können bis zu einem beeindruckenden 6 ml-Anfangsvolumen verarbeiten
- Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
- Universale Rotorkompatibilität:
- Zur Verwendung in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standard 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
- Verfügt über erstklassige PES-Membranen mit hohem Durchsatz
- Die vertikale Membrankonstruktion mit zwei Membranen führt zu einer beispiellosen Filtrationsgeschwindigkeit und einer mehr als 100-fachen Konzentration
- Die Totstopptasche verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
- Nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung von über 90 %
- Das verbleibende Volumen ist mit der aufgedruckten Graduierung und dem durchsichtigen Gehäuse leicht zu erkennen
- Die modifizierte Totstopptasche vereinfacht die direkte Pipettenrückgewinnung des Endkonzentrats
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Single-use |
| Filtertyp | Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrifuge |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 50 kDa |
| Probenvolumen | 6 mL |
| Sterilität | Non-sterile |
| Filtrationsbereich | 2,58 cm2 |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Menge | 100/Pckg. |
| Mehr anzeigen |