Learn More
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Schnelle Probenkonzentration und hohe Probenrückgewinnung. Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren sind die einzigen Geräte ihrer Größe, die auch 6 ml-Proben verarbeiten können. Sie sind mit vertikaler Doppelmembrankonstruktion und integrierten Deadstop-Taschen ausgestattet. Erhältlich mit PES-Membranen mit verschiedensten Molekulargewichtgrenzwerten.
Marke:  Sartorius VS0671
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10059520
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für mehr Flexibilität bei Volumen und Leistung entwickelt.
  • Kompakte Röhrchen können bis zu einem beeindruckenden 6 ml-Anfangsvolumen verarbeiten
  • Optimal geeignet für die Konzentration von Antikörper-, Protein-, Nanopartikel- und Virusproben
  • Universale Rotorkompatibilität:
    • Zur Verwendung in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren, die Standard 15 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen
Schnelle, sichere und einfache Konzentration
  • Verfügt über erstklassige PES-Membranen mit hohem Durchsatz
  • Die vertikale Membrankonstruktion mit zwei Membranen führt zu einer beispiellosen Filtrationsgeschwindigkeit und einer mehr als 100-fachen Konzentration
  • Die Totstopptasche verhindert eine Konzentration bis zur Trockenheit für eine sichere Probenkonzentration
  • Nahezu vollständige Konzentrat-Rückgewinnung von über 90 %
  • Das verbleibende Volumen ist mit der aufgedruckten Graduierung und dem durchsichtigen Gehäuse leicht zu erkennen
  • Die modifizierte Totstopptasche vereinfacht die direkte Pipettenrückgewinnung des Endkonzentrats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PES
0,2 μm
Polycarbonat
6 mL
0.2um
2,58 cm2
25/Pckg.
122 mm
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer234300147 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2023 Catalog NumberVS0671
Name des Produkts
Sartorius Vivaspin™ 6 Zentrifugalkonzentratoren > Vivaspin 6, PES, 0,2 μm, 25 St./Pckg.