Learn More
Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: PES-Membran (Polyethersulfon)
Durch die hohe Drehzahl und außergewöhnlich hohe Retentat-Rückgewinnung zur Konzentration sehr stark verdünnter Lösungen geeignet. Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: PES-Membranen bestechen durch ihre doppelte vertikale Doppelmembrankonstruktion, ihre geringen Innenflächen sowie Engspalt-Kammern. In verschiedenen MWCO-Stufen und Verpackungsgrößen lieferbar.
Marke: Sartorius VS0212
Beschreibung
Kombiniert hohe Geschwindigkeit mit überragender Retentat-Recovery zur Aufkonzentration stark verdünnter Lösungen. Sartorius Vivaspin™ 2 Zentrifugalkonzentratoren: PES-Membranen haben zwei vertikale Membranen, kleine Innenoberflächen und Dünnkanalkammern. Erhältlich in einer Reihe von MWCOs und Verpackungsmengen.
Vivaspin Konzentratoren sind für den Einmalgebrauch vorgesehene Ultrafiltrationseinheiten für das Aufkonzentrieren biologischer Proben. Vivaspin 2 sind für Proben von 500 μl bis 2 ml in Rotoren für die Aufnahme von 15 ml-Zentrifugenröhrchen vorgesehen. Durch die durchdachte Ausführung ist selbst bei partikelbelasteten Lösungen eine Hochgeschwindigkeitsaufkonzentrierung mit Rückgewinnung nahezu des vollständigen Konzentrats möglich.Mit zwei vertikalen Membranen und optimaler Auslegung auf schnelle und sichere Aufkonzentrierung
- Patentierte Ausführung mit zwei vertikalen Membranen für ultrahohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten
- Bei einer einzigen Zentrifugierung können Lösungen mit einem Volumen von bis zu 4 ml auf das 30-fache aufkonzentriert werden, in nur 5 – 30 Minuten
- Dünnkanalfiltrationskammer sorgt für minimale Membranverschmutzung und höhere Filtrationsgeschwindigkeiten
- Totraumtasche am Boden verhindert eine Probenfiltration bis zur Trockenheit
- PES-Membran mit hohem Durchfluss zeichnen sich durch eine sehr geringe Proteinbindung und nahezu keine Abgabe von Stoffen aus
- Tiefer Innenflächen- und Membranbereich für hervorragende Rückgewinnung auch bei stark verdünnten Lösungen
- Zwei Methoden für die problemlose Entnahme des Konzentrats:
- Direktes Pipettieren aus der Totraumtasche im Konzentrator
- Zurückzentrifugieren des Konzentrats in die zwecks Lagerung dicht verschließbare Rückgewinnungskappe
- Bei beiden Methoden eine Rückgewinnung nahezu des vollständigen Konzentrats von mehr als 90 % möglich
- Volumenskala ermöglicht eine problemlose Überwachung des Konzentratvolumens und des 8 μl Totraumvolumens
- Durchgängige Kompatibilität mit Ausschwingrotoren und Festwinkelrotoren für 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Spezifikation
Ja | |
5 kDa | |
Konzentration, Entsalzung und Pufferanwendungen | |
Ausschwingrotor 4.000 x g Festwinkelrotor: 9.000 x g (3 - 50 kDa MWCO); 12.000 x g (100 kDa+ MWCO) |
|
2 ml (Festwinkelrotor), 3 ml (Ausschwingrotor) | |
17,8 mm |
PES | |
1,3 cm2 | |
Polycarbonat | |
100/Pckg. | |
126 mm |