Learn More
Sartorius Vivaspin™ 15R Zentrifugalkonzentratoren
Mit Hydrosart™ Membranen aus modifizierter, regenerierter Cellulose. Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren eignen sich optimal für Anwendungsbereiche, in denen extrem hohe Rückgewinnungsraten und sehr geringe Adsorption gefordert sind, beispielsweise bei der Konzentration und Entsalzung von Immunglobulinfaktoren. In verschiedenen MWCO-Stufen lieferbar.
238.00 € - 820.00 €
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrosart |
---|---|
Filtrationsbereich | 3,87 cm2 |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
Volumen (metrisch) | 12,5 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor) |
Länge (metrisch) | 116 mm |
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | MWCO | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10550243
|
Sartorius
VS15RH01 |
10 kDa | 12/Pckg. |
238.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11765815
|
Sartorius
VS15RH02 |
10 kDa | 48/Packung |
820.00 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10510823
|
Sartorius
VS15RH21 |
30 kDa | 12/Pckg. |
253.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10050882
|
Sartorius
VS15RH11 |
5 kDa | 12/Pckg. |
244.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10117294
|
Sartorius
VS15RH22 |
30 kDa | 48/Packung |
768.00 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11775815
|
Sartorius
VS15RH12 |
5 kDa | 48/Packung |
795.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11741015
|
Sartorius
VS15RH91 |
2 kDa | 12/Pckg. |
246.00 €
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11735985
|
Sartorius
VS15RH92 |
2 kDa | 48/Packung |
795.00 €
48 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
Mit Hydrosart™ Membran aus modifizierter regenerierter Cellulose.Sartorius Vivaspin 15R Zentrifugalkonzentratoren sind ideal, wenn extrem hohe Recovery-Raten und eine sehr geringe Adsorption erforderlich sind, z. B. für Anwendungen wie Aufkonzentration oder Entsalzung von Immunglobulinfraktionen.In verschiedenen MWCOs erhältlich.
Das neueste Mitglied der Vivaspin-Produktfamilie- Mit allen einzigartigen Merkmalen der Sartorius Stedim Biotech Zentrifugenkonzentratoren
- Konischer Boden, 30 x 116 mm-Röhrchen mit einem Volumen von 2 bis 15 ml
- Patentierte vertikale Doppelmembran für extrem kurze Anreicherungszeit (30-fach in 15 Min.)
- Sichere Probenkonzentration durch Anschlagsvolumen
- Mit Hydrosart™-Membran aus regenerierter Zellulose
- Höchste Rückgewinnung bei geringer Absorption (95 bis 98 %)
- Sehr kleines Stauvolumen (< 20 μl)
- Kristallklares Gehäuse mit Volumengraduierungen
- Entwickelt für den Einbau in Rotoren, die Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden aufnehmen können
- Beckman Allegra 25R mit TS-5.1-500 Ausschwingrotor mit BUC 5-Buchsen und 368327 Adaptern
- Beckman TA-10.250 25°-Festwinkelrotor mit 356966-Adaptern
- Multifuge 3 S-R mit 75006445-Ausschwingrotor mit 75006441-Buchsen und -Adaptern für Falcon 50 ml-Röhrchen mit konischem Boden
- Diese Geräte passen nicht in Rotoren, die nur Röhrchen mit rundem Boden und einer Größe von29 x 105 mm aufnehmen (z. B. Sorvall SS34 Beckmann JA 20)
- Wenn Ihr Rotor nur 29 x 105 mm-Röhrchen mit rundem Boden aufnimmt, verwenden Sie Vivaspin 15, der Zentrifugenröhrchen mit rundem oder konischen Boden aufnehmen kann.
Spécification
Hydrosart | |
Polycarbonat | |
116 mm |
3,87 cm2 | |
12,5 ml (Festwinkelrotor), 15 ml (Ausschwingrotor) |