Learn More
Sartorius VIVAPURE ADENOPACK 500
Pumpenkit für größere Volumina
Marke:  Sartorius VS-AVPQ501
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11740855
  • 2075.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Vivapure™ AdenoPACK 500 ist das direkte Upscale-Kit zum AdenoPACK 100, zur Adenovirus-Reinigung. In nur 2 Stunden werden bis zu 3 × 1013 Adenovirus-Partikel aus500 ml Zellkultur gereinigt und konzentriert. Dieses vollständig gebrauchsfertige Kit wird bequem von einer Laborpumpe bedient, bietet eine optimale Durchflussregelung und erfordert nur minimalen Arbeitsaufwand. Dieses einfach zu verwendende Produkt ersetzt langwierige und ineffiziente Caesiumchlorid-Dichtegradientenverfahren.
  • Kit mit Pumpantrieb
  • Einfache und kontrollierte Aufreinigung von Adenoviren aus großen Zellkulturvolumina
  • Virusaufreinigung auf Basis der Membranadsorbertechnologie
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb: Fertigstellung in etwa 2 Stunden
  • Praktische, anwenderfreundliche Alternative zu CsCl Dichtegradienten
  • Kann 10 bis 25 Platten verarbeiten (bis zu 500 ml)
  • Flexibles, kostengünstigstes Kit auf dem Markt für die Reinigung von 1-3 × 1013 Viruspartikeln
Spezifikation
Spezifikation
< 0,025 EU/ml
500 ml der Adenovirus-Überstände
-20 °C