Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100; 100 PES Zentrifugalkonzentratoren
Ulrafiltration unter Druck
Marke: Sartorius VC1031
103.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für die Konzentration von Proben bis zu 98 ml
- Kann entweder in einer Zentrifuge oder zur Druckfiltration verwendet werden
- Verbindet die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck
- Anwenderfreundlich
- Erfordert keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke
- Kann an die Geräteverfügbarkeit oder an spezifische Anwenderpräferenzen angepasst werden
- Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden
- Für eine bessere Prozesssteuerung kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
- Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen
- Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 350 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert.
Eigenschaften:
- Anwenderfreundlich
- High-Flux-Membran aus PES
- Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentration
- Hohe Retentatrückgewinnung (90 %)
- Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess
- Kompatibel mit Ausschwingrotoren
Spezifikation
Ja | |
PES | |
20 bis 98 ml | |
2 Packungen |
Zentrifugen für Ultrafiltration | |
50 kDa | |
Unsteril |