Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100; 100 PES Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10552692 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Menge:
10 Packungen
2 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10552692
Marke: Sartorius VC1042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ulrafiltration unter Druck
  • Für die Konzentration von Proben bis zu 98 ml
    • Kann entweder in einer Zentrifuge oder zur Druckfiltration verwendet werden
  • Verbindet die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck
  • Anwenderfreundlich
    • Erfordert keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke
    • Kann an die Geräteverfügbarkeit oder an spezifische Anwenderpräferenzen angepasst werden
  • Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden
  • Für eine bessere Prozesssteuerung kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
  • Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen
  • Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 350 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert.
Eigenschaften:
  • Anwenderfreundlich
  • High-Flux-Membran aus PES
  • Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentration
  • Hohe Retentatrückgewinnung (90 %)
  • Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess
  • Kompatibel mit Ausschwingrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Zentrifugen für Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge
Material (Membran) PES
MWCO 100 kDa
Probenvolumen 20 bis 98 ml
Sterilität Unsteril
Menge 10 Packungen
Typ Centrifugal Concentrator
Volumen (metrisch) 98 mL