Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100; 100 PES Zentrifugalkonzentratoren
BIOPHARMA
Ulrafiltration unter Druck
Marke:  Sartorius VC1041
128.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21930" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10409711
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Konzentration von Proben bis zu 98 ml
    • Kann entweder in einer Zentrifuge oder zur Druckfiltration verwendet werden
  • Verbindet die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck
  • Anwenderfreundlich
    • Erfordert keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke
    • Kann an die Geräteverfügbarkeit oder an spezifische Anwenderpräferenzen angepasst werden
  • Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden
  • Für eine bessere Prozesssteuerung kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
  • Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen
  • Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 350 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert.
Eigenschaften:
  • Anwenderfreundlich
  • High-Flux-Membran aus PES
  • Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentration
  • Hohe Retentatrückgewinnung (90 %)
  • Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess
  • Kompatibel mit Ausschwingrotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
PES
20 bis 98 ml
2 Packungen
Zentrifugen für Ultrafiltration
100 kDa