Learn More
Sartorius Vivaspin™ 100; 100 PES Zentrifugalkonzentratoren
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Menge:
10 Packungen
2 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Für die Konzentration von Proben bis zu 98 ml
- Kann entweder in einer Zentrifuge oder zur Druckfiltration verwendet werden
- Verbindet die einfache Handhabung von Zentrifugen mit der Flexibilität und Steuerbarkeit von Ultrafiltrationszellen unter Druck
- Anwenderfreundlich
- Erfordert keine Schlauchverbindungen oder Rührwerke
- Kann an die Geräteverfügbarkeit oder an spezifische Anwenderpräferenzen angepasst werden
- Die Einheiten können ganz bequem in einer Großraumzentrifuge mit Trägern für 250 ml-Flaschen zentrifugiert werden
- Für eine bessere Prozesssteuerung kann der Gasdruck mit sanftem Orbitalschütteln kombiniert werden
- Für höchste Anwenderfreundlichkeit bei minimalen Anforderungen an die Ausstattung wird das Gerät unter Druck gesetzt und dann auf dem Arbeitstisch oder im Kühlschrank stehen gelassen
- Der Konzentrator verfügt über eine vertikale Membran, die Verschmutzungen minimiert, während der integrierte Deadstop von 350 μl Aufkonzentrationen bis zum Trockenfallen verhindert.
Eigenschaften:
- Anwenderfreundlich
- High-Flux-Membran aus PES
- Vertikale Doppelmembran für ultraschnelle Aufkonzentration
- Hohe Retentatrückgewinnung (90 %)
- Für mehr Flexibilität im Gesamtprozess
- Kompatibel mit Ausschwingrotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Zentrifugen für Ultrafiltration |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Centrifuge |
| Material (Membran) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Probenvolumen | 20 bis 98 ml |
| Sterilität | Unsteril |
| Menge | 2 Packungen |
| Typ | Centrifugal Concentrator |
| Volumen (metrisch) | 98 mL |