Learn More
Sartorius Universalpumpe für das Sterisart™ Sterilitätsprüfsystem
Artikelnummer. p-4231984 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
13.5 kg
14,6 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11775545
Marke: Sartorius 16419
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Peristaltikpumpe für die Proben- und Medienübertragung in die Sterisart NF-Systeme – geeignet für Isolatoren
Die neue Sterisart™ Universalpumpe ist in zwei Versionen erhältlich: als Basisversion 16419 und als erweiterte Version 16420 mit Anzeige- und Bediensoftware, die in Reinräumen eingesetzt, in Reinraumbänke integriert oder in der Arbeitsfläche von Isolatoren versenkt werden kann. Das geringe, kompakte Design bietet eine platzsparende Stellfläche – ein großer Vorteil für die meisten Tischgeräte und Isolatoren in Reinräumen.
  • Geschlossenes System – ohne Belüftung für mehr Sicherheit
  • Robust und wartungsfrei
  • Kompakte und ergonomische Bauweise
  • Modulares Design
  • Pumpe mit spezieller Software erhältlich (bedienergeführte Menüs; alle Prozessabläufe können protokolliert werden; Barcode-Erkennung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Außentiefe (angloamerikanisch) 10.23 Zoll
Außentiefe (metrisch) 26 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird in Reinräumen verwendet, in Reinbänke integriert oder in der Arbeitsplatte von Isolatoren versenkt
Zur Verwendung mit (Geräte) Sterisart Universal Pump
Außenhöhe (angloamerikanisch) 8,26 in.
Außenhöhe (metrisch) 21 cm
Modell Sterisart Universal
Gewicht (angloamerikanisch) 29.76 lb
Gewicht (metrisch) 13.5 kg
Flussrate 70 bis 650 ml/min
Frequenz 50/60 Hz
Material Edelstahl, PVC, PET, Silikon
Wirkleistung 100 W
Außenbreite (angloamerikanisch) 13,22 in.
Sterilität Sterile
Außenbreite (metrisch) 33.6 cm