Learn More
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätsprüfsystem
Bietet Sterilitätstests in einem vollständig geschlossenen System für Pharmazeutika, offene Behälter, geschlossene Behälter, vorgefüllte Spritzen, Pulver und medizinische Geräte. Das Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätstestsystem ist optimal für die Verwendung mit Isolatoren.
339.00 € - 840.00 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 0.12 l |
Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Temperatur (metrisch) | 50 °C |
Filtrationsbereich | 15.7 cm |
Produktcode | Marke | Probenzusammensetzung | Enthält | Probenahmeoption | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Probenzusammensetzung | Enthält | Probenahmeoption | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11700965
|
Sartorius
16466--------GSD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma mit langen Doppelnadel-Metallspitzen, steril belüftet und mit partitioniertem Anschluss für sterile Probenahme aus Sterisart-Behältern während der Inkubation | Septum | Gammabestrahlung |
829.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11790955
|
Sartorius
16466--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma; langer Doppelnadel-Spike aus Metall, steril belüftet | Kein Septum | Gammabestrahlung |
763.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11720965
|
Sartorius
16467--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma mit langer Nadel und Schutzplatte, steriler Entlüftungsnadel | Kein Septum | Gammabestrahlung |
755.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11740965
|
Sartorius
16468--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma mit Luer- oder Luer-Lock-Verbindungsstück, langer Nadel und steriler Entlüftungsnadel | Kein Septum | Gammabestrahlung |
755.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11730975
|
Sartorius
16478--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma mit weiblichen Luer-Lock-Steckverbindern | Kein Septum | Gammabestrahlung |
790.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11750965
|
Sartorius
16469--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma mit Adapter für Fertigspritzen und Doppelnadel-Metallspitze, Spritzen mit und ohne Nadel-sterile Belüftung | Kein Septum | Gammabestrahlung |
780.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11770965
|
Sartorius
16470--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma-Schlauchsystem mit zwei Doppelnadel-Metallspitzen unterschiedlicher Länge | Kein Septum | Gammabestrahlung |
339.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11720975
|
Sartorius
16477--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma mit langer Nadel (seitliche Öffnung, mit fester Spitze, nicht auskernend), Schutzplatte, sterile Entlüftungsnadel | Kein Septum | Gammabestrahlung |
738.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11790965
|
Sartorius
16475--------GBD |
Leicht gelöste Pulver | Sterisart NF Gamma mit zwei Doppelnadel-Spikes aus Metall mit unterschiedlicher Länge, einer ist steril belüftet | Kein Septum | Gammabestrahlung |
805.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11710975
|
Sartorius
16476--------GBD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF Gamma; kurze Doppelnadel-Spike aus Metall, steril belüftet | Kein Septum | Gammabestrahlung |
755.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11730965
|
Sartorius
16467--------GSD |
Flüssigkeiten | Lange Nadel und Schutzplatte, sterile Entlüftungsnadel und mit partitioniertem Anschluss für sterile Probenahme aus Sterisart-Behältern während der Inkubation | Septum | Gammabestrahlung |
820.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
15972530
|
Sartorius
16476--------GSD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF-Gamma-Septum mit kurzer Doppelnadel-Metallspitze, steril belüftet und mit partitioniertem Anschluss für sterile Probennahme aus Behältern während der Inkubation | Septum | Gammabestrahlung |
805.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11760965
|
Sartorius
16469--------GSD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF-Gamma-Septum mit Adapter für Fertigspritzen und Doppelnadel-Metallspitze, sterile Entlüftung und mit einem partitionierten Anschluss für sterile Probenahme aus Sterisart-Behältern während der Inkubation | Septum | Gammabestrahlung |
835.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11700975
|
Sartorius
16475--------GSD |
Leicht gelöste Pulver | Sterisart NF-Gamma-Septum mit zwei Doppelnadel-Metallspitzen unterschiedlicher Länge, eine ist steril belüftet und verfügt über einen partitionierten Anschluss für die sterile Probenahme aus den Sterisart-Behältern während der Inkubation | Septum | Gammabestrahlung |
840.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10687683
|
Sartorius
16466--------ACD |
Flüssigkeiten | Sterisart NF alpha mit langer Metall-Doppelnadel, steril belüftet | Kein Septum | EtO |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Internationale Arzneimittelverordnungen fordern die vollständige Sterilität pharmazeutischer Produkte, die in den Blutkreislauf injiziert werden oder anderweitig in den Körper unterhalb der Haut gelangen. Als Hersteller solcher Produkte müssen Sie einen Nachweis der Sterilität der Charge des Endproduktes bereitstellen. Sterisart™ NF ist ein komplett geschlossenes System für Sterilitätstests pharmazeutischer Produkte. Das System basiert auf der Membranfiltermethode, eliminiert aber das Handhaben des Filters. Dadurch wird das Risiko der sekundären Kontamination und falscher Positivergebnisse eliminiert. Eine Peristaltikpumpe überführt die Probe in die Filtereinheit. Nach dem Spülen werden die Filtereinheiten dann ohne jeglichen Kontakt mit der Umgebung mit Medium gefüllt und zur Inkubation genutzt.
- Zuverlässige Sartochem™ Membran
- Hohe Retention von Mikroben
- Geringe Adsorption
- Hohe mechanische Stabilität
- Vorinstallierte farbcodierte Röhrchen-Klemmen
- Einfach zu lesende Graduierung
- Anwenderfreundlich (verschiedene praktische Adapter sind erhältlich)
- Produkt-/Chargen-Identifizierung
- Gasundurchlässige Verpackung zum Schutz gegen Sterilisatoren
Spezifikation
4 oz. | |
122 °F | |
15.7 cm | |
3 bar bei 20 °C |
0.12 l | |
50 °C | |
0,45 μm |