Learn More
Sartorius Sterisart™ NF Sterilitätsprüfsystem
Alle ansehen Sartorius Produkte
Description
Internationale Arzneimittelverordnungen fordern die vollständige Sterilität pharmazeutischer Produkte, die in den Blutkreislauf injiziert werden oder anderweitig in den Körper unterhalb der Haut gelangen. Als Hersteller solcher Produkte müssen Sie einen Nachweis der Sterilität der Charge des Endproduktes bereitstellen. Sterisart™ NF ist ein komplett geschlossenes System für Sterilitätstests pharmazeutischer Produkte. Das System basiert auf der Membranfiltermethode, eliminiert aber das Handhaben des Filters. Dadurch wird das Risiko der sekundären Kontamination und falscher Positivergebnisse eliminiert. Eine Peristaltikpumpe überführt die Probe in die Filtereinheit. Nach dem Spülen werden die Filtereinheiten dann ohne jeglichen Kontakt mit der Umgebung mit Medium gefüllt und zur Inkubation genutzt.
- Zuverlässige Sartochem™ Membran
- Hohe Retention von Mikroben
- Geringe Adsorption
- Hohe mechanische Stabilität
- Vorinstallierte farbcodierte Röhrchen-Klemmen
- Einfach zu lesende Graduierung
- Anwenderfreundlich (verschiedene praktische Adapter sind erhältlich)
- Produkt-/Chargen-Identifizierung
- Gasundurchlässige Verpackung zum Schutz gegen Sterilisatoren
Spécification
Spécification
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 120 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilitätsprüfung von pharmazeutischen Erzeugnissen, optimal für den Einsatz in Isolatoren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Offene Behälter wie Glasampullen, Glasflaschen, zusammenklappbare Beutel |
| Modell | Sterisart Consumable |
| Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Filtrationsbereich | 15,7 cm |
| Enthält | Sterisart NF Gamma mit langer Nadel und Schutzplatte, steriler Entlüftungsnadel |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Afficher plus |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.