Learn More
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Manifolds
Für den Einsatz mit Sterilitätsprüfsystemen
1695.00 € - 2960.00 €
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15912550
|
Sartorius
16826 |
3 |
1695.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10121401
|
Sartorius
16829 |
6 |
2960.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Verteiler mit sechs Plätzen – 14-555-795
- Für Filterhalter geeignet
- Zur Verwendung für drei Läufe mit zwei Medien oder zwei Läufe mit drei Medien
- Drei Ventile an jedem Filterhalter
- Schlauchtülle für Vakuumverbindung
- Durchmesser 10 mm
- Länge 36 m
- Für Filterhalter geeignet
- Für Einzelläufe mit zwei oder drei Medien
- Drei Ventile an jedem Filterhalter
- Schlauchtülle für Vakuumverbindung
- Durchmesser 10 mm
- Länge 36 m
Spezifikation
Edelstahl | |
10 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Sterility Testing Reusable System: Manifolds