Learn More
Sartorius Stedim Vivaflow™ 200
BIOPHARMA
Die Laborquerströmungskassette kann bis zu 5 Liter für Zellkulturüberstände und andere Laboranwendungen verarbeiten
Marke:  Sartorius VF20P9
514.65 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15903040
  • 730.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet:
  • Mit allen erforderlichen Zubehörteilen für den Betrieb mit einer Laborpumpe
Beschreibung
Beschreibung
Diese wiederverwendbare Einheit kann zusammen mit einer zweiten Crossflow-Kassette verwendet werden.
  • Wiederverwendbar
  • Membran aus Polyethersulfon
  • 500 Volumenbereich bis 5000 ml (17 bis 170 oz.)
  • 3000 Dalton MWCO
  • Kann gleichzeitig mit einem anderen Gerät verwendet werden
  • Zellkulturüberstand
  • Viruskonzentration
  • Entsalzung
  • Pufferaustausch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Centrivap
Crossflow Cassette
5000 mL
4.96 Zoll
0,4 cm
Acrylgehäuse und Durchflusskanal, Membranhalterung aus Polypropylen, Silikondichtungen und O-Ring
0,39 in.
Druckanzeige aus Polypropylen und Edelstahlfeder, Durchflussbegrenzer aus Polypropylen, PVC-Peristaltikschläuche der Größe 16 und Nylonanschlüsse
169,07 oz.
60 °C
5,43 in.
12,6 cm
1 cm
12,6 x 1 x 0,4 cm (4,96 x 0,39 x 5,43 in.)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer243500377 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberVF20P9
Chargennummer240900717 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF20P9
Chargennummer240700817 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF20P9
Name des Produkts
Sartorius Stedim Vivaflow™ 200 > Modul, Konzentrator