Learn More
Sartorius Secura™ Analysewaagen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13542970 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
120 g
220 g
Lesbarkeit:
0,1 mg
Modell:
124
224
Stabilisierungszeit:
2 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13542970
Marke: Sartorius SECURA1241S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Manuelle Abdeckhaube, Universalnetzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutz, Luftschutzring
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
Einfaches, zuverlässiges Wiegen in regulierten Arbeitsbereichen
Entwickelt für Kunden, die in regulierten Umgebungen arbeiten und hochwertige Ergebnisse ohne Risiko benötigen. Secura sorgt für hochwertige Messergebnisse, Konformität mit den regulatorischen Anforderungen und einen effizienteren Arbeitsablauf.
  • Wiegen ohne Risiko: Die Datenübertragung zu einem Drucker oder auf einen Computer wird bei den meisten häufig auftretenden Betriebsfehler blockiert
  • Mit Nivellierungskontrolle – eine optoelektronische Nivellierungsüberwachung, Alarmübermittlung und interaktive Benutzerunterstützung
  • Programmiertes SQmin in der Waage ermöglicht die aktive Überwachung des USP-Mindestprobengewichts
  • IsoCAL™ bietet eine interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierungs- und Einstellungsfunktion mit konfigurierbarer Aktionsnivellierung
  • Cal Audit Trail bietet eine rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrier- und Einstellungsdaten in der Waage
  • GLP-konforme Ausdrucke mit korrekten Uhrzeit- und Datumsstempeln, mit Sartorius GLP-Drucker YDP30
  • Der Passwortschutz verhindert unbefugte Änderungen der Wägeeinstellungen
  • Das innovative Gehäusedesign ermöglicht eine einfache Reinigung für gründliche Ergebnisse
  • Optimierter Zugring und Nivellierungsregelung für Arbeiten in Umgebungen mit laminarem Luftstrom
Technische Daten:
  • Kalibrierung: interne isoCAL automatische Kalibrierung; bietet auch externe Kalibrierung
  • Sicherheitsnivellierung: in drei Stufen konfigurierbar
  • Wägeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Gehäuseschutz: mit Aceton reinigbares Gehäuse
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlsicherung: Kensington Lock und Verriegelungsvorrichtung mit Kabel oder Kette
  • Ausgänge: Mini-USB
  • Leistung: 100–240 V (universal)
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Kalibrierpunkte 100 g
Zertifizierung/Konformität 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 120 g
Displaytyp Color Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, in-u
Ausgleichen Optoelektronischer Nivelliersensor mit Alarmfunktion
Linearität <±0,2 mg
Material ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
Modell 124
Wiederholgenauigkeit <±0,1 mg
Empfindlichkeitsdrift ±1,5 ppm/&Grad;C
Stabilisierungszeit 2 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 8,22 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) Kammer 20,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 11,24 lb.
Gewicht (metrisch) 5,1 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz
Legal for Trade Class I