Learn More
Sartorius Secura™ Analysewaage 320 g x 0,1 mg 4 dp
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15420573 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:320 g; Wiederholbarkeit:0,1mg
Artikelnummer. 15420573
Marke: Sartorius SECURA3241S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Universal-Netzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutzabdeckung und Windschutzring.
Die integrierten Schutzsysteme mindern die Gefahr falscher Ergebnisse.
Integrierte Schutzsysteme zur Minimierung des Risikos falscher Ergebnisse
  • Integriertes Schutzsystem für vollständige Zuverlässigkeit und regulatorische Konformität
  • Farbiges Touchscreendisplay
  • Konfigurierbar auf drei Ebenen
  • Alarmmeldungen in Echtzeit und interaktive Anwenderführung bei der Nivellierung zur Vermeidung von inakkuraten Ergebnissen aufgrund einer unebenen Waage
  • SQmin für automatische Erkennung und aktive Überwachung, um sicherzustellen, dass der annehmbare USP-Betriebsbereich für zuverlässige Ergebnisse eingehalten wird
  • Vollautomatische, interne Anpassungsfunktion isoCAL für durchgehend höchstmögliche Genauigkeit
  • Cal Audit Trail für eine einfache, rückverfolgbare Dokumentation aller Kalibrierungs- und Anpassungsdaten
  • Sichere und eindeutige Dokumentation durch Proben- und Chargenidentifikatoren, um Wiegedaten perfekt im Auge zu behalten
  • GLP/GMP-konforme Ausdrucke
  • Standardmäßiger Passwortsicherheitsfunktionen zum Schutz gegen Manipulation und unautorisierten Zugriff
  • Integrierte Funktion für eine direkte Verbindung mit einem PC und Plug & Work-Konnektivität zu einem Drucker
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts, lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
Spezifikationen:
  • Wägekapazität: 320 g
  • Wiederholbarkeit: 0.1 mg
  • Linearität: 0.3 mg
  • Stabilisierungszeit: 2 s
  • Mindestprobengewicht gemäß USP: 0.16 g
  • Mindestgrößenbereich der Proben: 81 bis 800 mg
  • Konnektivität: Datentransfer zu einem PC
  • Datentransfer: Direkter Transfer zu Windows-Anwendungen
  • Windschutz: Manuell
  • Schnittstelle: Mini-USB
  • Nivellierung: Unterstützt
  • Chemische Beständigkeit: Ja
  • Kalibrierverlauf: Ja
  • Unterflurwägung: Ja
  • Spannung: 100 bis 240 V
  • Temperaturgrenzen: 10 bis 30 °C (50 bis 86 °F)
  • Laboranwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Prüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
  • Besondere Laboranwendungen: Mischen, Komponenten, Statistik, Umrechnung
  • Sprachen: Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Ungarisch, Türkisch
  • Sperrvorrichtung als Diebstahlschutz: Kensington-Schloss, Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Schalendurchmesser: 90 mm
  • Wägekammerhöhe: 218 mm
  • Gewicht: ca. 7.9 kg (17.4 lbs.)
  • Abmessungen (T x B x H): 21.3 x 37.6 x 6 cm (8.4 x 14.8 x 2.4 in.)
Anwendungen:
Ideal für den Gebrauch in Forschung und Entwicklung, in der Produktion, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle, Apotheken, Automobilbranche, im akademischen Bereich, Regierungslaboren, allgemeinen Laboren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 320 g
Displaytyp Touchscreen
Lesbarkeit 0,1 mg
Güte Analytisch
Enthält Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
Ausgleichen Unterstützt
Linearität 0,3 mg
Modell Secura 324-1S
Wiederholgenauigkeit 0,1 mg
Probengröße 81 bis 800 mg
Stabilisierungszeit 2 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Analytische Waage
Abmessungen (T x B x H) innen 21,3 x 37,6 x 6 cm (8,4 x 14,8 x 2,4 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 8,5 in.
Höhe (metrisch) 6 cm
Höhe (metrisch) Kammer 21,8 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 8,4 in.
Tiefe (metrisch) 21,3 cm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 90 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 17,4 lb.
Gewicht (metrisch) 7,9 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V
Spannung 100/240 V
Legal for Trade Class I