Learn More
Sartorius Quintix™ Präzisionswaagen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13522980 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
210 g
310 g
510 g
610 g
Lesbarkeit:
1 mg
Modell:
213
313
513
613
Stabilisierungszeit:
1 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13522980
Marke: Sartorius QUINTIX5131S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Universal-Netzteil, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutzabdeckung für Analysewaage
Die fortschrittliche Wägetechnologie liefert zuverlässige und genaue Ergebnisse
Für intelligentes und effizientes Wiegen, verbesserte Arbeitsabläufe durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender ohne Bedienungsanleitung leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.
  • Einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck
  • Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
  • Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL™ vollautomatische interne Kalibrierung und Waageneinstellung
  • Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB“Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
  • Prüfung der Standfläche: Glaswasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Kalibrierung: Interne vollautomatische, motorisierte Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
  • Wiegeeinheiten: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100 - 240 V (universal)
Standardanwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Kontrollwägen, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP, GMP
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 510 g
Displaytyp Farbgrafikdisplay
Lesbarkeit 1 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Universal-Netzadapter, Abdeckung für den Betrieb, Anwendung
Ausgleichen Manuell
Linearität ±2 mg
Material Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
Modell 513
Wiederholgenauigkeit 1 mg
Stabilisierungszeit 1 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 8,2 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) Kammer 20,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 10,8 lb.
Gewicht (metrisch) 4,9 kg
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Legal for Trade Class I