Learn More
Sartorius Quintix™ Analysewaagen
Alle ansehen Sartorius Produkte
Beschreibung
Beinhaltet
Manuelle Abdeckhaube, Universal-Netzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutz
Für smartes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.Die Sartorius Quintix™ Analysewaagen bieten zuverlässige und genaue Ergebnisse.
- Einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck
- Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
- Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL™ vollautomatische interne Kalibrierung und Waageeinstellung
- Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB“Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
- Prüfung der Standfläche: Glas-Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
- Kalibrierung: Interne, vollautomatische Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
- Wiegeeinheiten: g, ct, , kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Stabilitätsanzeige: Ja
- Manipulationsschutz: Sperre
- Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
- Verifizierte Modelle: Ja
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
- Ausgang: Mini-USB
- Spannung: 100-240V (universal)
Standard-Anwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Touchscreen |
| Zertifizierung/Konformität | 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML |
| Anschlusstyp | Mini-USB |
| Fassungsvermögen | 60 g |
| Displaytyp | Farbe |
| Lesbarkeit | 0,1 mg |
| Enthält | Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, USB |
| Ausgleichen | Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase |
| Linearität | ±0,2 mg |
| Material | ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss |
| Mehr anzeigen |