Learn More
Sartorius Quintix™ Analysewaagen
Artikelnummer. 13502980 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g
120 g
220 g
Lesbarkeit:
0,1 mg
Modell:
64
124
224
Enthält:
Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter
Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, USB
Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter, USB, Zertifikat
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 13502980
Marke: Sartorius QUINTIX2241S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Manuelle Abdeckhaube, Universal-Netzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden, Staubschutz
Für smartes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann. Sartorius Quintix™ Analysewaagen bieten zuverlässige und präzise Ergebnisse.
Für smartes und effizientes Wiegen, einen verbesserten Workflow durch berührungsempfindlichen Bildschirm und Scroll-Technologie, mit der der Anwender leicht durch alle Betriebsarten der Waage navigieren kann.Die Sartorius Quintix™ Analysewaagen bieten zuverlässige und genaue Ergebnisse.
  • Einfache Menüführung und integrierte Anwendungen mit nur einem Knopfdruck
  • Gut sichtbare Symbole sorgen für den leicht nachvollziehbaren Betrieb der Waage und die anzeigten Ergebnisse geben Anwendern sofort Rückmeldung und Sicherheit
  • Jedes Mal maximale Genauigkeit durch die isoCAL™ vollautomatische interne Kalibrierung und Waageeinstellung
  • Die Anfertigung von Aufzeichnungen wird dank Quintix USB“Plug-and-Work”-Konnektivität mit einem Drucker oder Computer leichter
Spezifikationen
  • Prüfung der Standfläche: Glas-Wasserwaage mit Luftblase zur Zentrierung
  • Kalibrierung: Interne, vollautomatische Kalibrierung, auch externe Kalibrierung möglich
  • Wiegeeinheiten: g, ct, , kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
  • Stabilitätsanzeige: Ja
  • Manipulationsschutz: Sperre
  • Gehäuseschutz: Gehäuse kann mit Aceton gereinigt werden
  • Verifizierte Modelle: Ja
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlschutz: Kensington-Schloss und Verriegelung mit Kabel oder Kette
  • Ausgang: Mini-USB
  • Spannung: 100-240V (universal)
Standard-Anwendungen: Wiegen, Dichte, Prozent, Wägeprüfung, Speicherung des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen. Besondere Laboranwendungen umfassen Mischen, Komponenten, Statistik und Umrechnung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Touchscreen
Kalibrierpunkte 200 g
Zertifizierung/Konformität 2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML
Anschlusstyp Mini-USB
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Farbe
Lesbarkeit 0,1 mg
Enthält Manueller Windschutz, Universal-Netzadapter
Ausgleichen Manuelle Glasnivellieranzeige mit Luftblase
Linearität ±0,2 mg
Material ABS-Kunststoff, Aluminium-Druckguss
Min. Probengewicht 82 g
Modell 224
Wiederholgenauigkeit ±0,1 mg
Empfindlichkeitsdrift ±1,5 ppm/&Grad;C
Stabilisierungszeit 3 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10 ° bis 30 °C
Typ Analytische Waage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Breite (metrisch) 21,6 cm
Breite (metrisch) Schale 9 cm
Höhe (angloamerikanisch) 12,6 in.
Höhe (angloamerikanisch) Kammer 8,22 in.
Höhe (metrisch) 32 cm
Höhe (metrisch) Kammer 20,9 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 14,1 in.
Tiefe (metrisch) 36 cm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 90 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Gewicht (metrisch) 4,9 kg
Elektrische Anforderungen 100/240 V 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 2 W
Stromstärke 0,2 A
Frequenz 50/60 Hz
Legal for Trade Class I