Learn More
Sartorius Practum™ Präzisionswaagen
Einheitliche Messwerte mit herausragender Wiederholbarkeit
Marke: Sartorius PRACTUM513-1S
2281.66 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Beschreibung
Innovatives Gehäusedesign und robuste Wägezelle für einfaches Wiegen. Hervorragende Konnektivität bei der Übertragung von Ergebnissen auf Microsoft Excel-Tabellen oder Drucker YDP40.
- Bezahlen Sie nur für das, was Sie wirklich brauchen
- Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wägeinstrument der Spitzenklasse
- Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit und Überlastschutz für jahrelange Zuverlässigkeit
- Die Überwachungssperre verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
- Übertragen Sie Daten mit der Plug-&-Play-Technologie schnell und einfach von der Waage auf den Drucker oder Computer
- Der robuste Windschutz hält strengen Wägeroutinen durch mehrere Anwender stand
- Das Gerät kann zur praktischen Reinigung vollständig zerlegt werden
Spezifikationen
- Nivellierungskontrolle: Nivellieranzeige aus Glas mit Luftblase zur Zentrierung
- Wägeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS,N
- Manipulationsschutz: Überwachungssperre
- Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
- Diebstahlsicherung: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
- Gewicht unter: Ja
- Ausgänge: Mini-USB
- Leistung: 100–240 V (universal)
Anwendungen
Wiegen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwiegen, Behalten des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
Spezifikation
Mini-USB | |
Farbgrafikdisplay | |
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight | |
Manuell | |
Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff | |
1 mg | |
50 bis 86 °F | |
Präzisionswaage | |
8,5 in. | |
12 cm | |
8,2 in. | |
20,9 cm | |
36 cm | |
4,9 kg | |
100/240 V |
510 g | |
1 mg | |
Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung | |
2 mg | |
513 | |
1 s | |
10 ° bis 30 °C | |
2 Jahre | |
21,6 cm | |
12,6 in. | |
32 cm | |
14 in. | |
10,8 lb. | |
100/240 V 2 W | |
2 W |