Learn More
Sartorius Practum™ Präzisionswaagen
Einheitliche Messwerte mit herausragender Wiederholbarkeit
Marke:  Sartorius PRACTUM213-1S
1593.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13552990
  • 1790.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Universalnetzteil, USB-Datenkabel, Abdeckung während der Verwendung, Anwendungsleitfaden
Beschreibung
Beschreibung
Innovatives Gehäusedesign und robuste Wägezelle für einfaches Wiegen. Hervorragende Konnektivität bei der Übertragung von Ergebnissen auf Microsoft Excel-Tabellen oder Drucker YDP40.
  • Bezahlen Sie nur für das, was Sie wirklich brauchen
  • Erhalten Sie professionelle Ergebnisse mit einem Wägeinstrument der Spitzenklasse
  • Konsistente Messwerte mit hervorragender Wiederholbarkeit und Überlastschutz für jahrelange Zuverlässigkeit
  • Die Überwachungssperre verhindert unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen
  • Übertragen Sie Daten mit der Plug-&-Play-Technologie schnell und einfach von der Waage auf den Drucker oder Computer
  • Der robuste Windschutz hält strengen Wägeroutinen durch mehrere Anwender stand
  • Das Gerät kann zur praktischen Reinigung vollständig zerlegt werden
Spezifikationen
  • Nivellierungskontrolle: Nivellieranzeige aus Glas mit Luftblase zur Zentrierung
  • Wägeeinheiten: g,ct, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS,N
  • Manipulationsschutz: Überwachungssperre
  • Sprachauswahl: Englisch, Französisch, Spanisch
  • Diebstahlsicherung: Kensington-Schloss oder Sicherung mit Kabel oder Kette
  • Gewicht unter: Ja
  • Ausgänge: Mini-USB
  • Leistung: 100–240 V (universal)
Anwendungen
Wiegen, Dichte, Prozentsatz, Kontrollwiegen, Behalten des Spitzenwerts, Zählung, instabile Bedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mini-USB
Farbgrafikdisplay
Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Manuell
Gold, Aludruckguss, ABS-Kunststoff
1 mg
50 bis 86 °F
Präzisionswaage
8,5 in.
12 cm
8,2 in.
20,9 cm
36 cm
4,9 kg
100/240 V
210 g
1 mg
Universal-Netzadapter, USB-Datenkabel, Gebrauchsanweisung
±2 mg
213
3 s
10 ° bis 30 °C
2 Jahre
21,6 cm
12,6 in.
32 cm
14 in.
10,8 lb.
100/240 V 2 W
2 W