Learn More
Sartorius Nährkartonscheiben (NKS) 47 mm Durchmesser
Alle ansehen Sartorius ProdukteDescription
Sartorius Nährstoffpad-Sets werden in Membranfiltermethoden verwendet. Die Membranfiltermethode ermöglicht das Testen großer Probenvolumina mit geringer mikrobieller Anzahl. Inhibitoren, wie ätherische Öle oder Desinfektionsmittel, können nach der Filtration vor der Inkubation ausgespült werden. Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren Nährstoffpads den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren. Mikroorganismen benötigen die geeigneten Nährmedien für optimales Wachstum. Nährstoffpad-Sets sind sterile, dehydrierte Kulturmedien. Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit. Der Feuchtigkeitsgehalt ist optimal, wenn ein überschüssiger Wasserring um den NPS sichtbar ist. Alle Nährstoffpad-Sets werden mit den entsprechenden Membranfiltern geliefert, die ebenfalls einzeln steril verpackt sind. Die Membranfilter, die auf die speziellen Anforderungen von mikrobiellen Nachweisen zugeschnitten sind, sind mit 47 oder 50 mm Durchmesser erhältlich. Die NPS-Standardbox enthält 100 sterile Nährstoffpads, die einzeln in eine Petrischale eingelegt und sterilisiert werden. Zehn dieser Petrischalen sind in einem Aluminiumbeutel versiegelt. Diese Spezialverpackung in Beuteln schützt die empfindlichen Formelbestandteile des Nährstoffpads während des Transports und der Lagerung vor Schwankungen von Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Dadurch wird die hohe NPS-Qualität über die gesamte Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten gewährleistet. Zur Erfüllung der vielfältigen Ziele der mikrobiologischen Analyse stehen mehr als 30 verschiedene Typen von Nährstoffpad-Sets zur Verfügung. Über die europäische Trinkwasserrichtlinie hinaus erfüllen sie andere internationale Vorschriften und Empfehlungen: internationale Arzneibücher, DIN- und ISO-Normen, die amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw.
- problemlose Lagerung bis zu 24 Monate
- wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- nach internationalen Standards und Referenzen
- einfache Handhabung
- Validierungsleitfaden verfügbar
- gleichbleibende Qualität
- äußerst vielseitig
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN- und ISO-Normen |
| Farbe | Grün |
| Form | Dehydriert |
| Herstellungsort | Germany |
| Medientyp | Standard |
| Produkttyp | Nährstoff-Pad |
| Sterilität | Steril |
| Testtyp | Microbial Detection |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtkolonienzahl |
| Rasterfarbe | Dunkelgrün |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.