Learn More
Sartorius Minisart™ HF Spritzenvorsatzfilter
Für die schnelle und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen konzipiert. Sartorius Minisart™ Spritzenfilter für hohe Durchflussraten sind vollständige, anschlussfertige Einheiten mit einer PES-Membran für hohe Durchflussraten. Diese Filter in der Größe 28 mm sind in sterilen und nicht-sterilen Ausführungen mit Porengrößen von 0.2 oder 0.45 μm lieferbar.
Marke: Sartorius 16533----------Q
796.74 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Für die sterile und zuverlässige Filtration kleiner bis mittlerer Volumen.Sartorius Minisart™ High Flow (HF) Spritzenfilter sind vollständige, anschlussfertige Einheiten mit einer High Flow PES-Membran.Diese 28 mm-Filter sind in sterilen und nicht-sterilen Optionen mit einer Porengröße von 0,2 oder 0,45 μm erhältlich.
Schnelle und zuverlässige Sterilfiltration- Bietet eine hervorragende Durchflussrate bei niedrigen Eingangsdrücken
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen: Sterilfiltration, Partikelentfernung und Ultrareinigung
- Mit hochwertigen Membranen aus Polyethersulfon (PES)
- Asymmetrische Membranstruktur verhält sich fast wie ein Vorfilter
- Platz für Lösungen mit einem pH-Wert von 1–13
- Sterilisiert durch Ethylenoxid (EtO) oder Gammastrahlung
- Geeignet zum Kleben und Montieren an Schläuchen
- Gehäuse aus medizinischem Acryl (MBS) ist fast frei von auslaugbaren und extrahierbaren Substanzen
- Filtert zuverlässig kleine bis mittlere Mengen ohne Leckage
- Weiblicher Luer Lock-Einlass mit einer Auswahl an männlichen Luer-Slip-Anschlüssen
- Komplette, anschlussfertige Filtereinheiten sind einfach zu handhaben
- Beseitigt zeitaufwendige Vorbereitungen (z. B. Filterwechsel, Reinigen des Filtersystems)
- Einweggeräte sind eine wirtschaftliche Option
- Geprüfte Qualität und zu 100 % während der Herstellung getestet
- Sterile (Ethylenoxid) und nicht sterile Optionen
Spezifikation
Dunkelgelb | |
PES | |
Nicht steril | |
Für die sterile und zuverlässige Filtration von kleinen bis mittleren Volumen | |
MBS | |
Männlicher Luer-Stecker | |
500/Packung | |
28 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
6,45 cm2 | |
0,15 mL | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
6.0 bar | |
Spritzenfilter |