Learn More
Sartorius Glasfilterhalter
Dieser Halter für die Vakuumfiltration aus Glas wurde für Partikelprüfungen, Klärungen und Sterilfiltration mit 24-mm- oder 25-mm-Filtern entwickelt.
261.00 € - 424.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Reusable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacuum Filter Holder, Manifold System |
Material | Glas |
Sterilität | Sterile |
Filtrationsbereich | 3 cm2 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10441213
|
Sartorius
16315 |
Millex Samplicity Filter |
424.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10758201
|
Sartorius
16306 |
Vakuumfilterhalter |
261.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Der Vakuumfilterhalter wird mit einer filterunterstützende Glasfritte geliefert, die eine gleichmäßige Verteilung der zurückgehaltenen Partikel gewährleistet – empfohlen, wenn der Rückstand auf der Filteroberfläche von Interesse ist.
- Der Millex Filter wird mit einem PTFE-beschichteten Siebfilterträger geliefert, der den Vorteil hat, dass er leicht zu reinigen ist. Zu empfehlen, wenn das Filtrat erforderlich ist oder wenn Flüssigkeiten, die sich nur schwer von den Glasstützen entfernen lassen, untersucht werden müssen.
Specifications
Reusable | |
Glas | |
3 cm2 | |
30 mL |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Sterile | |
Jeweils | |
2,5 cm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Glasfilterhalter