Learn More
Sartorius Cubas™ Ultra-Mikrowaagen, 2.7S Wägemodus mit DM-Abdeckhaube
Ausgelegt für das Wiegen kleinster Probenmengen und die Erfüllung höchster Anforderungen. Sartorius Cubis™ Ultra-Mikrowaagen: 2.7S Wägemodul mit DM-Windschutz enthält eine automatische/motorisierte Glasabdeckung für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Marke: Sartorius MSE2.7S-0CE-DM
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hochpräzise Waagen zum Auswiegen kleinster Probenmengen (unter 10 mg) bis 2.1 g entsprechend den Mindest-Genauigkeitsvorgaben des US-Arzneibuchs und den strengsten Anforderungen.
- Höchste Sicherheit durch absolut zuverlässige Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zum Zeitgewinn — bei jeder einzelnen Messung
- Der motorisierte 100 %ige Glaswindschutz (DM) eignet sich perfekt zur schnellen und mühelosen Handhabung kleiner Probengrößen, und die intelligente Lernfähigkeit ermöglicht die Anpassung an jeden Arbeitsablauf
- Anwenderführung, wenn eine Nivellierung erforderlich ist — Interaktive Eingabeaufforderungen (in Echtzeit) zeigen dem Anwender, wie die Nivellierwaage schnell und korrekt positioniert wird, indem sie angeben, welcher Nivellierfuß gedreht werden muss und in welche Richtung)
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Schnittstellen, z. B.: Bluetooth™ (drahtlos),9-poliger RS232 C mit PS2-Anschluss (für den Anschluss einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher25-poliger RS232 C-Anschluss sind optional erhältlich
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Große Auswahl an Zubehör für weitere Optionen
- Schalengröße: DM-Modelle, 20 mm (0.79 Zoll)
- Spitzentechnologie mit hervorragender Anwenderfreundlichkeit und Anzeigequalität, insbesondere für komplexe Anwendungen
- Schwenk- und abnehmbarer Touchscreen mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay für eine ausgezeichnete Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Komplett personalisierte Anwendungs-Add-Ons und Upgrades ermöglichen schnelleres und effizienteres Arbeiten und erhöhen die Prozesssicherheit (Q-Apps)
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittelwertbildung (Tierwägung), Umrechnung von Masseneinheiten, Zählen, Formulierung, Dichtebestimmung, Summieren, Kontrollwägung, zweiter Tara-Speicher, individuelle Kennungen (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
- Neigbares und abnehmbares großes, hochauflösendes monochromes Grafikdisplay
- Tastenbedienung; positive Klickwirkung und präzise Aktivierung von Funktionen
- Kombiniert die klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägung, Mittelung (Tierwägung), Masseneinheitkonvertierung, Zählung, Formulierung, Dichtebestimmung, Summierung, Kontrollwägung, zweiter Taraspeicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen
- Großes, kontrastreiches LCD-Display mit klar strukturierten Tasten zur präzisen Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit Kurztexten
- Standardmäßig mit integrierten USB- und25 -poligen RS232 C-Kommunikationsschnittstellen
- Ideal für Anwender, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsanforderungen haben
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägen, Mittlung (Tierwägung), Massenmengengespräch, Zählung, Netto-/Gesamtformulierung, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summierung, Berechnungen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41.
Spezifikation
MSE with Keys | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
LCD | |
Gramm, Kilogramm, Karat, Pfund, Unze, Feinunze, H | |
Legal European certificate of CE conformity | |
≤10 sec. | |
≤±0.00025 mg | |
≤7 sec. | |
5 bis 40 °C | |
Ultra-Mikrowaage | |
24.9 cm | |
14.6 Zoll | |
37.1 cm | |
16.1 Zoll | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 w | |
50/60 Hz |
Intern, isoCAL | |
2.1 g | |
0.0001 mg | |
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C | |
Semi automatic | |
Draft shield: DM (automatic, round, glass) | |
1 mg | |
41 bis 104 °F | |
1 g | |
9.8 Zoll | |
2 cm | |
2.75 in. | |
7 cm | |
41 cm | |
100/240 V | |
1 A |