Learn More
Sartorius Cubas™ Ultra-Mikrowaagen, 2.7S Wägemodus mit DM-Abdeckhaube
Ausgelegt für das Wiegen kleinster Probenmengen und die Erfüllung höchster Anforderungen. Sartorius Cubis™ Ultra-Mikrowaagen: 2.7S Wägemodul mit DM-Windschutz enthält eine automatische/motorisierte Glasabdeckung für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Marke:  Sartorius MSA2.7S-000-DM
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12703325
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für das Wiegen kleinster Probenmengen entwickelte Hochpräzisionswaage (weniger als 10 mg) und bis zu 2.1 g, um die Anforderungen zur minimalen Genauigkeit der U.S. Pharmacopeia sowie die strengsten Anforderungen zu erfüllen.
  • Bietet höchste Sicherheit durch kompromisslose Zuverlässigkeit der Wiegeergebnisse und Konformität mit Normen
  • Kurze Messzeiten führen zu einem Zeitgewinn bei jeder einzelnen Messung
  • Motorisierter Windschutz aus 100 % Glas (DM) ist perfekt für schnelle und mühelose Handhabung von kleinen Probengrößen geeignet und die intelligente Lernfähigkeit erlaubt eine Anpassung an jeden Arbeitsablauf
  • Bietet eine Führung des Anwenders, wenn eine Nivellierung notwendig ist — interaktive Eingabeaufforderungen in Echtzeit leiten den Anwender schnell und genau, um die Wasserwaage zu positionieren, indem angezeigt wird, welcher Nivellierungsfuß in welche Richtung gedreht werden muss
  • Verfügt über isoCAL, eine vollautomatische Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
  • Schnittstellen wie: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Port sind zusätzlich lieferbar
  • Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
  • Geschützt gegen Staub und Wasser
  • Bietet eine große Auswahl an Zubehör für erweiterte Optionen
  • Schalengröße: DM-Modelle, 20 mm (0.79 in.)
MSA-Display- und Steuereinheit
  • Modernste Technologie mit außergewöhnlichem Bedienkomfort und Anzeigequalität, insbesondere bei komplexen Anwendungen
  • Neigbarer und abnehmbarer Touchscreen mit einem hochauflösenden Farb-TFT für eine brillante Wiedergabe von Text und Grafiken
  • Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachem Datentransfer
  • Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
  • Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
  • Vollständig personalisierte Add-ons und Upgrades für die Anwendung ermöglichen ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und verbessern die Prozesszuverlässigkeit (Q-Apps)
  • Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
MSU-Display- und Steuereinheit
  • Neigbares und abnehmbares, großes, hochauflösendes, monochromes Grafikdisplay
  • Schlüsseloperation, deutlicher Druckpunkt und präzise Aktivierung von Funktionen
  • Kombiniert eine klassische, mit Tasten bediente Steuerung mit einer großen Auswahl an Leistungsfunktionen
  • Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin RS232C- und Ethernet-Kommunikationschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachen Datentransfer
  • Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
  • Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
  • Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen
MSE-Display- und Steuereinheit
  • Großes LCD-Display mit hohem Kontrast und klar strukturierten Tasten für die präzise Aktivierung von Funktionen
  • Leicht verständliche Menüführung mit kurzen Texteingabeaufforderungen
  • Standardmäßig mit integrierten USB- und 25-Pin RS-232C-Kommunikationsschnittstellen
  • Perfekt für Anwender geeignet, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsbedürfnisse besitzen
  • Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Netto-Total-Rezeptur, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summieren, Berechnungen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schlüssel
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
TFT
Gramm, Kilogramm, Karat, Pfund, Unze, Feinunze, H
Automatischer runder Luftschutzschild aus Glas
≤10 s
≤±0.00025 mg
≤7 s
5 bis 40 °C
Ultra-Mikrowaage
24.9 cm
14.6 Zoll
37.1 cm
16.1 Zoll
100/240 V, 50/60 Hz
7 w
50/60 Hz
Intern, isoCAL
2.1 g
0.0001 mg
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C
Halbautomatisch
MSA2.7S-000-DM
1 mg
41 bis 104 °F
1 g
9.8 Zoll
2 cm
2.75 Zoll
7 cm
41 cm
100/240 V
1 A