Learn More
Sartorius Komplettsystem für Vivaflow™ Modelle
Artikelnummer. p-4234470 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vivaflow 50
Vivaflow™ 200
Filtrationsbereich:
200 cm2
50 cm2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11576434
Marke: Sartorius VFS504
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ohne Angabe
Die modularen Tangentialflusskonzentratoren Vivaflow 50 und Vivaflow 200 bieten eine deutlich schnellere Konzentration mit weniger Überfüllung als vergleichbare Geräte
Der einzigartige “Flip-Flow”-Dünnkanal-Fließweg verbindet stark erhöhte Querströmungsverwirbelungen mit niedrigen Pumpenanforderungen
Vivaflow 200 Komplettsystem
  • Für die bis zu 50-malige Aufkonzentration von 1 l in weniger als 30 Minuten
  • Zur beschleunigten Filtration oder zur Verarbeitung von Mengen über 5 l können zwei Vivaflow-200Module parallel miteinander verbunden werden
  • Mit Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuchen, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir
Vivaflow 50 Komplettsystem
  • Für die Aufkonzentration von Volumen mit 100 ml auf weniger als 10 ml in nur wenigen Minuten
  • Bis zu sechs miteinander verknüpfte Module können 3 l in 60 Minuten bis zu 50 Mal aufkonzentrieren
  • Mit Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuchen, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir, Modulständer, Druckanzeige, T-Verbindungsstücke, Reihen-Verbindungsstücke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Vivaflow 50
Material Dichtung und O-Ring aus Silikon, Polypropylen, Federdruckindikator aus Edelstahl, Durchflussbegrenzer aus Polypropylen, Anschlussstücke aus Nylon, Schläuche aus PVC (medizinische Qualität)
Material (Membran) TPX
Sterilität Non-sterile
Filtrationsbereich 50 cm2
Enthält Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuche, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir, Modulständer, Druckanzeige, T-Verbindungsstücke, Reihen-Verbindungsstücke
Menge Jeweils
Typ Konzentratorsystem
Volumen (metrisch) Verzögerung 1,5 ml
Abmessungen (L x B x H) 10.7 x 2.5 x 8.4 cm (4.21 x 0.98 x 3.3 in.)
Länge (angloamerikanisch) 4,21 in.
Länge (metrisch) 10,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,98 in.
Breite (metrisch) 2,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,3 in.
Höhe (metrisch) 8,4 cm