Learn More
Sartorius Vivaspin™ Filtrate; I Konzentratoren für die reverse Zentrifugation
Entfernen von Proteinen aus schwer zu filternden Proben, sogar aus Vollblut. Die Sartorius Vivaspin™ Filtrate Konzentratoren für die reverse Zentrifugation führen eine Zentrifugal-Ultrafiltration entgegen der Richtung der Zentrifugalkraft durch und ermöglichen so eine schnelle und einfache Vorbereitung proteinfreier Ultrafiltrate. PES- und CTA-Membranen für 5.000 bis 300.000 Dalton-MWCO.
Marke: Sartorius 13279----------E
111.31 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21930" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wird mit mehreren MWCOs und zwei Membranoptionen angeboten:
- Cellulose-Triacetat (CTA) zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und sehr geringe unspezifische Bindung aus.
- Diese Membranen, die ohne Stütze gegossen werden, die gefilterte, gelöste Substanzen binden könnte, eignen sich ideal, wenn eine hohe Zielmolekülrückgewinnung aus dem Filtrat wichtig ist.
- Polyethersulfon (PES)-Membranen weisen geringe Fouling-Eigenschaften, einen hervorragenden Fluss und ein breites pH-Spektrum auf.
- Sie haben eine einheitliche Oberfläche ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen, die für die meisten Lösungen hervorragende Proteinrückgewinnung bietet.
- Typische Anwendungen für Vivaspi&ntrade; Filtrat umfassen:
- Probenvorbereitung für freie Arzneimittel
- Metabolit- oder Hormonanalysen
- Probendeproteinisierung
- Trennung von Proteinen von Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben
- Probenkapazität von 0,5 bis 2,5 ml
- Kann in Rotoren mit festem Winkel oder in Ausschwingrotoren verwendet werden und eignet sich für 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem oder flachem Boden
- Filtern in der Regel 90 % des ursprünglichen Probenvolumens in 30 Minuten
- Vermeiden vorzeitige Membranblockierung durch partikelbeladene Proben
- Nehmen das Ultrafiltrat sofort nach der Zentrifugation ohne Demontage wieder auf
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
PES | |
0,5 bis 2,5 ml | |
Kleinvolumige Zentrifugal-Ultrafiltration von biologischen Proben | |
12 Packungen | |
93 mm |
Zentrifugen für Ultrafiltration | |
300 kDa | |
Unsteril | |
2.000 x g (Festwinkelrotor); 2.500 x g (Ausschwingrotor) | |
0,5 bis 2,5 ml | |
14 mm |