Learn More
Sartorius Vivaspin™ Filtrate; I Konzentratoren für die reverse Zentrifugation
Entfernen von Proteinen aus schwer zu filternden Proben, sogar aus Vollblut. Die Sartorius Vivaspin™ Filtrate Konzentratoren für die reverse Zentrifugation führen eine Zentrifugal-Ultrafiltration entgegen der Richtung der Zentrifugalkraft durch und ermöglichen so eine schnelle und einfache Vorbereitung proteinfreier Ultrafiltrate. PES- und CTA-Membranen für 5.000 bis 300.000 Dalton-MWCO.
Marke:  Sartorius 13269----------E
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10333731
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Wird mit mehreren MWCOs und zwei Membranoptionen angeboten:
  • Cellulose-Triacetat (CTA) zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und sehr geringe unspezifische Bindung aus.
    • Diese Membranen, die ohne Stütze gegossen werden, die gefilterte, gelöste Substanzen binden könnte, eignen sich ideal, wenn eine hohe Zielmolekülrückgewinnung aus dem Filtrat wichtig ist.
  • Polyethersulfon (PES)-Membranen weisen geringe Fouling-Eigenschaften, einen hervorragenden Fluss und ein breites pH-Spektrum auf.
    • Sie haben eine einheitliche Oberfläche ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen, die für die meisten Lösungen hervorragende Proteinrückgewinnung bietet.
  • Typische Anwendungen für Vivaspi™ Filtrat umfassen:
    • Probenvorbereitung für freie Arzneimittel
    • Metabolit- oder Hormonanalysen
    • Probendeproteinisierung
    • Trennung von Proteinen von Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben
  • Probenkapazität von 0,5 bis 2,5 ml
  • Kann in Rotoren mit festem Winkel oder in Ausschwingrotoren verwendet werden und eignet sich für 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem oder flachem Boden
  • Filtern in der Regel 90 % des ursprünglichen Probenvolumens in 30 Minuten
  • Vermeiden vorzeitige Membranblockierung durch partikelbeladene Proben
  • Nehmen das Ultrafiltrat sofort nach der Zentrifugation ohne Demontage wieder auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
PES
0,5 bis 2,5 ml
Kleinvolumige Zentrifugal-Ultrafiltration von biologischen Proben
12/Pckg.
93 mm
Zentrifugen für Ultrafiltration
100 kDa
Unsteril
2.000 x g (Festwinkelrotor); 2.500 x g (Ausschwingrotor)
0,5 bis 2,5 ml
14 mm