Learn More
Sartorius Vivaspin™ Filtrate; I Konzentratoren für die reverse Zentrifugation
BIOPHARMA
Entfernen von Proteinen aus schwer zu filternden Proben, sogar aus Vollblut. Die Sartorius Vivaspin™ Filtrate Konzentratoren für die reverse Zentrifugation führen eine Zentrifugal-Ultrafiltration entgegen der Richtung der Zentrifugalkraft durch und ermöglichen so eine schnelle und einfache Vorbereitung proteinfreier Ultrafiltrate. PES- und CTA-Membranen für 5.000 bis 300.000 Dalton-MWCO.
Marke:  Sartorius 13249----------E
93.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10212131
  • 125.00 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wird mit mehreren MWCOs und zwei Membranoptionen angeboten:
  • Cellulose-Triacetat (CTA) zeichnet sich durch hohe Hydrophilität und sehr geringe unspezifische Bindung aus.
    • Diese Membranen, die ohne Stütze gegossen werden, die gefilterte, gelöste Substanzen binden könnte, eignen sich ideal, wenn eine hohe Zielmolekülrückgewinnung aus dem Filtrat wichtig ist.
  • Polyethersulfon (PES)-Membranen weisen geringe Fouling-Eigenschaften, einen hervorragenden Fluss und ein breites pH-Spektrum auf.
    • Sie haben eine einheitliche Oberfläche ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen, die für die meisten Lösungen hervorragende Proteinrückgewinnung bietet.
  • Typische Anwendungen für Vivaspi&ntrade; Filtrat umfassen:
    • Probenvorbereitung für freie Arzneimittel
    • Metabolit- oder Hormonanalysen
    • Probendeproteinisierung
    • Trennung von Proteinen von Substanzen mit niedrigem Molekulargewicht in biologischen Proben
  • Probenkapazität von 0,5 bis 2,5 ml
  • Kann in Rotoren mit festem Winkel oder in Ausschwingrotoren verwendet werden und eignet sich für 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem oder flachem Boden
  • Filtern in der Regel 90 % des ursprünglichen Probenvolumens in 30 Minuten
  • Vermeiden vorzeitige Membranblockierung durch partikelbeladene Proben
  • Nehmen das Ultrafiltrat sofort nach der Zentrifugation ohne Demontage wieder auf
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
Centrifuge
20 kDa
Unsteril
2.000 x g (Festwinkelrotor); 2.500 x g (Ausschwingrotor)
Centrifugal Ultrafilter
93 mm
Zentrifugen für Ultrafiltration
Zellulose-Triacetat
0,5 bis 2,5 ml
Kleinvolumige Zentrifugal-Ultrafiltration von biologischen Proben
12 Packungen
0,5 bis 2,5 ml
14 mm