Learn More
Sartorius Biosart™ 100 Monitore
Besonders für das mikrobiologische Testen von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Lebensmitteln entwickelt. Diese Sartorius Biosart™ 100 Monitore sind sterile Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad und sind sofort einsatzbereit. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht.
197.00 € - 393.00 €
Spezifikation
Adaptermaterial | Polyethylen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 7704 |
Einwegprodukt | Ja |
Filtertyp | Ready-to-Use Pressure Filter |
Material | Polystyrol |
Produktcode | Marke | Porengröße | Rasterfarbe | Material (Membran) | Verpackung | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Porengröße | Rasterfarbe | Material (Membran) | Verpackung | Price | Quantity & Availability | |||
11813292
|
Sartorius
16401-47-06----K |
0,45 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Trays |
268.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10669151
|
Sartorius
16401-47-06--ACK |
0,45 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Individually Packaged |
393.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11745805
|
Sartorius
16401-47-06-V--K |
0,45 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Bulk |
197.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15942530
|
Sartorius
16401-47-07----K |
0,2 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Trays |
254.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10164331
|
Sartorius
16401-47-07--ACK |
0,2 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Individually Packaged |
393.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11765805
|
Sartorius
16401-47-H6----K |
0,45 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Trays |
254.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11775805
|
Sartorius
16401-47-H6-V--K |
0,45 μm | weiß/schwarz | Cellulosenitrat | Bulk |
197.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10112802
|
Sartorius
16402-47-06--ACK |
0,45 μm | Grün/Dunkelgrün | Cellulosenitrat | Individually Packaged |
393.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15952530
|
Sartorius
16403-47-04-V--K |
0.8μm | Grau/Weiß | Cellulosenitrat | Trays |
197.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11795805
|
Sartorius
16403-47-06-V--K |
0,45 μm | Grau/Weiß | Cellulosenitrat | Bulk |
197.00 €
48 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11705815
|
Sartorius
16404-47-06----K |
0,45 μm | Weiß | Regenerierte Cellulose | Trays |
254.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Geeignet für die mikrobiologische Analyse großer Probenvolumina, die einen geringen Gehalt an Mikroben aufweisen. Die Membranfiltration ist hierbei ein wesentlicher Schritt. Durch das Zugeben einer Probe in einige ml steriler physiologischer NaCl-Lösung können auch kleine Volumina getestet werden. Speziell für den Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Getränken, Lebensmitteln sowie Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad sind sofort einsatzbereit. Nach der Filtration wird der 100 ml-Trichter einfach entfernt und der Monitor in eine Petrischale umgewandelt. Kulturmedien zur Benetzung des Pads sind in individuell sterilisierten, praktischen Ampullen aus Kunststoff erhältlich. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten neben einem Deckel, einem Trichter und einer Basis auch eine Membran und eine Kartonscheibe. Gewährleistet die Identifizierung aller Kolonien.Die Monitore sind in einer Vielzahl verschiedener Typen erhältlich: Monitore mit Cellulosenitrat-Membranen (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht. Die drei verschiedenen Filterfarben Grün, Weiß und Grau (Schwarz nach dem Benetzen) bieten den besten Kontrast zu den Kolonien. Monitore mit Membranen aus regenerierter Zellulose, einem Material, das hohe Durchflussraten mit hoher chemischer Stabilität kombiniert, sind ideal für Keimzahltests im Veterinärbereich, wo viele Produkte auf Lösungsmitteln basieren.- Hoher Durchfluss
- Hoher Gesamtdurchlauf
- Steril oder einzeln steril verpackt lieferbar
- Zertifizierte Membranfilter: erfüllen ISO 7704
- In verschiedenen Farben lieferbar
- Ohne hydrophobe Klebezonen
- Validiert
- Sofort einsatzbereit, anschlussfertig und leicht zu handhaben
- Minimale Geräteausstattung nötig
Specifications
Polyethylen | |
Ja | |
Polystyrol | |
Steril | |
Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie | |
Polyethylen | |
Filtertrichter |
ISO 7704 | |
Ready-to-Use Pressure Filter | |
100 mL | |
14,5 cm2 | |
10 ml | |
48/Packung | |
100 mL |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.