Learn More
Sartorius Biosart™ 100 Monitore
Artikelnummer. 15942530 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0.8μm
Rasterfarbe:
Grau/Weiß
Grün/Dunkelgrün
Weiß
weiß/schwarz
Material (Membran):
Cellulosenitrat
Regenerierte Cellulose
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Tabletts
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. 15942530
Marke: Sartorius 164014707K
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Besonders für das mikrobiologische Testen von Pharmazeutika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Lebensmitteln entwickelt. Diese Sartorius Biosart™ 100 Monitore sind sterile Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad und sind sofort einsatzbereit. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht.
Geeignet für die mikrobiologische Analyse großer Probenvolumina, die einen geringen Gehalt an Mikroben aufweisen. Die Membranfiltration ist hierbei ein wesentlicher Schritt. Durch das Zugeben einer Probe in einige ml steriler physiologischer NaCl-Lösung können auch kleine Volumina getestet werden. Speziell für den Nachweis von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Getränken, Lebensmitteln sowie Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Einwegmonitore mit integriertem Membranfilter und Cellulosepad sind sofort einsatzbereit. Nach der Filtration wird der 100 ml-Trichter einfach entfernt und der Monitor in eine Petrischale umgewandelt. Kulturmedien zur Benetzung des Pads sind in individuell sterilisierten, praktischen Ampullen aus Kunststoff erhältlich. Die gebrauchsfertigen Einheiten sind vorsterilisiert und enthalten neben einem Deckel, einem Trichter und einer Basis auch eine Membran und eine Kartonscheibe. Gewährleistet die Identifizierung aller Kolonien.Die Monitore sind in einer Vielzahl verschiedener Typen erhältlich: Monitore mit Cellulosenitrat-Membranen (Celluloseester), ein Material, das eine wirksame Retention mit hohen Durchflussraten und optimalem Kolonienwachstum gewährleistet. Die gedruckten Gitterlinien vereinfachen das Zählen, insbesondere bei höheren Bakterienzahlen und für Mikrokolonien und beeinflussen das Wachstum nicht. Die drei verschiedenen Filterfarben Grün, Weiß und Grau (Schwarz nach dem Benetzen) bieten den besten Kontrast zu den Kolonien. Monitore mit Membranen aus regenerierter Zellulose, einem Material, das hohe Durchflussraten mit hoher chemischer Stabilität kombiniert, sind ideal für Keimzahltests im Veterinärbereich, wo viele Produkte auf Lösungsmitteln basieren.
  • Hoher Durchfluss
  • Hoher Gesamtdurchlauf
  • Steril oder einzeln steril verpackt lieferbar
  • Zertifizierte Membranfilter: erfüllen ISO 7704
  • In verschiedenen Farben lieferbar
  • Ohne hydrophobe Klebezonen
  • Validiert
  • Sofort einsatzbereit, anschlussfertig und leicht zu handhaben
  • Minimale Geräteausstattung nötig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Adaptermaterial Polyethylen
Zertifizierung/Konformität ISO 7704
Farbe White/Black
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Ready-to-Use Pressure Filter
Material Polystyrol
Material (Membran) Cellulosenitrat
Porengröße 0,2 μm
Probenvolumen 100 mL
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 14,5 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolonienzählung, Partikeltests und Mikroskopie
Graduierungen 10 ml
Rasterfarbe weiß/schwarz
Verpackung Tabletts
Stopfenmaterial Polyethylen
Menge 48/Packung
Typ Filtertrichter
Volumen (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) Membran 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X48 Biosart 100 Monitor, CN white-black, 0.2  µm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose