Learn More
Sartorius Windschutz für Quintix™ und Practum™ Toploader Waagen
Windschutz-Ring.
Marke: Sartorius YDS01SQP
514.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für Quintix- oder Practum-Waagen mit einer Ablesbarkeit von 10 mg und einem Wägebereich von bis zu 2100 g oder Quintix/Practum-Waagen mit einer Ablesbarkeit von 0.1 g oder 1 g.
Spezifikation
Quintix oder Practum Waage | |
Windschutz-Ring |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Windschutz für Quintix™ und Practum™ Toploader Waagen > Auszugsring für Secura Analysewaagen; SQP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur