Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Artikelnummer. p-4898497 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4.7 cm
5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10374901
Marke: Sartorius 6980102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fritten für den Einsatz mit Sartorius Combisart Systems
  • Edelstahl
  • Für Edelstahlverteiler
  • Wählen Sie zwischen 47 mm und 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fritte
Displaytyp None
Material Edelstahl
Menge Je 1
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.9 Zoll
Durchmesser (metrisch) 5 cm
Länge (metrisch) 50mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung von Mikroorganismen und Partikeln auf der Membranfilteroberfläche
Zur Verwendung mit (Geräte) Edelstahl-Verteiler