Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Artikelnummer. 10727622 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
4.7 cm
5 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727622
Marke: Sartorius 6980103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fritten für den Einsatz mit Sartorius Combisart Systems
  • Edelstahl
  • Für Edelstahlverteiler
  • Wählen Sie zwischen 47 mm und 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Fritte
Displaytyp None
Material Edelstahl
Menge Je 1
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Durchmesser (metrisch) 4.7 cm
Länge (metrisch) 47mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung von Mikroorganismen und Partikeln auf der Membranfilteroberfläche
Zur Verwendung mit (Geräte) Edelstahl-Verteiler