Learn More
Sartorius Zubehör für die Membranfiltration mit Biosart™ 100
ohne Angabe
Marke:  Sartorius 16414
11.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11392120
  • 14.75 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehörbeschreibungen
Adapter, ABS-Copolymer – 14-555-780
  • Biosart 100 Membranheber
  • Für den einfachen Transfer von Membranen auf Agarplatten
Adapter, Polypropylen – 14-555-779
  • Biosart 100 Adapter
  • Zum Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf 50 mm-Halterungen
Adapter, Silikon – 14-555-778
  • Biosart 100 Adapter
  • 50 mm-Fritte aus Edelstahl mit Silikondichtung
  • Zum Anschluss des Biosart 100 Monitors auf den 16840- oder 16841-Sockel
Adapter, Edelstahl – 14-555-781
  • Biosart 100 Adapter für die Aufnahme verschiedener Trichtertypen
  • Zum Anschluss der Biosart 100 Monitore auf Combisart™ Verteiler 16844, 16842 und 16843
Stopfen, Silikon – 14-555-817
  • Ersatzstopfen für 16385
  • 16385 dient dem Aufsatz von Biosart 100 Monitoren auf Combisart Verteiler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
Sartorius Biosart 100
Unsteril
Adapter
Manifold
Silikon
Zum Anschluss des Biosart 100 Monitors auf den 16840- oder 16841-Sockel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Sartorius Zubehör für die Membranfiltration mit Biosart™ 100 > Biosart 100 Membranfiltrationszubehör; Typ: Adapter; Material: Silikon; Anwendung: Zum Anschluss des Biosart 100 Monitors auf den 16840- oder 16841-Sockel