Learn More
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1035206) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals FAB105403P
Artikelnummer. 18695453
  • 556.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Spike S1 Protein in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Monoclonal
PE
PBS
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
SARS-CoV-2
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
1035206
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
SARS-CoV-2
HEK293-derived SARS-CoV-2 Spike S1 Subunit protein, Accession # YP_009724390.1
0.1 mL
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Name des Produkts
SARS-CoV-2 Spike S1 Protein Antibody (1035206) [PE], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PE