Learn More
Proteintech™ SARS-CoV-2 N Protein ELISA-Kit
Artikelnummer. 16891656 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Assay-Empfindlichkeit::
38 pg/mL
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 16891656
Marke: Proteintech™ KE3000796T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
KE30007 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
  • KE30007 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)
  • Das SARS-CoV-2 N Protein ELISA-Kit dient zur Erkennung und Quantifizierung von Proteinkonzentrationen des endogenen SARS-CoV-2 N Proteins
  • Der Assay erkennt Human SARS-CoV-2 N-Protein. Ein spezifischer Antikörper für das SARS-CoV-2 N-Protein wurde auf die Mikrotiterplatten vorbeschichtet
  • Das SARS-CoV-2 N-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für das SARS-CoV-2 N-Protein spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene SARS-CoV-2 N-Protein zu erkennen
  • Zur Signalentwicklung wird Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin-Reagenz (TMB)
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
Spezifikation
Zugriffsnummer NC_045512
Assay-Bereich 375 bis 6000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 38 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
UniProt-ID P0DTC9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST SARS-CoV-2 N protein ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine