Learn More
Sarcosinmethyl-Ester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.47 € - 84.82 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13515-93-0
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00038876
InChI-Schlüssel HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
PubChem CID 83544
IUPAC-Name Methyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11372586
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08572.09
10 g
34.47 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11382586
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08572.18
50 g
84.82 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It can react with formic acid to get N-formyl-N-methyl-glycine methyl ester in the presence of HCO2Na at ambient temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagiert bei Umgebungstemperatur in Gegenwart von HCO2Na mit Ameisensäure zu N-Formyl-N-methyl-glycin-methylester.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13515-93-0
139.58
HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
83544
[H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
C4H10ClNO2
MFCD00038876
sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
Methyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
Spezifikation
Sarcosine methyl ester hydrochloride
∽105°C (decomposition)
MFCD00038876
Hygroskopisch
Soluble in water.
[H+].[Cl-].CNCC(=O)OC
139.58
139.58
13515-93-0
C4H10ClNO2
3677128
sarcosine methyl ester hydrochloride, methyl 2-methylamino acetate hydrochloride, h-sar-ome.hcl, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride, unii-ypw7yyp04f, ypw7yyp04f, sarcosine methyl ester hcl, methyl n-methylaminoacetate hydrochloride, glycine, n-methyl-, methyl ester, hydrochloride 1:1, sar-ome hcl
HQZMRJBVCVYVQA-UHFFFAOYSA-N
Methyl-2-(methylamino)acetat;hydrochlorid
83544
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-853-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen