Learn More
Saquinavir-Mesylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15567729
Click to view available options
Menge:
100 mg
Saquinavirmesylat, 98 %, C38H50N6O5.CH4O3S, CAS-Nummer-149845-06-7, Invirase, unii-uhb9z3841a, Saquinavirmesylat AIDS-Initiative, Saquinavirmesylat, dsstox_cid_3835, Saquinavirmonomethansulfonatsalz, Fortovase, Saquinavir, Mesylat, Saquinavirmesylat, Invirase tn, 100 mg, 97,5 % min. (HPLC)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Saquinavir mesylate
CAS 149845-06-7
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C38H50N6O5·CH4O3S
Menge 100 mg
Synonym saquinavir mesylate, invirase, fortovase, saquinavir mesilate, saquinavir, mesylate, unii-uhb9z3841a, saquinavir monomethanesulfonate salt, saquinavir mesylate aids initiative, invirase tn, dsstox_cid_3835
InChI-Schlüssel IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
SMILES CC(C)(C)NC(=O)C1CC2CCCCC2CN1CC(C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C(CC(=O)N)NC(=O)C4=NC5=CC=CC=C5C=C4)O.CS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (2S)-N-[(2S,3R)-4-[(3S,4aS,8aS)-3-(Tert-Butylcarbamoyl)-3,4,4a,5,6,7,8,8a-Octahydro-1H-Isochinolin-2-yl]-3-Hydroxy-1-Phenylbutan-2-yl]-2-(Chinolin-2-Carbonylamino)Butandiamid;Methansulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 766.95
PubChem CID 60934
ChEBI CHEBI:32121
Formelmasse 766.95
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Saquinavir mesylate