Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat
Saphir-Substrate sind reine Verbindungen ohne Poren
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 045021.KU
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15493925
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Stärke: 0.432 mm (0.017 in.)
  • Durchmesser: 50.8 mm (2 in.)
  • Drehung der C-Achse
  • Einzel-Kristall
  • Farbe: Blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sapphire Substrate, EPI Polished Two Sides
50.8 mm
50,8 mm Durchmesser x 0,432 mm Dicke
EPI zwei Seiten poliert
Je 5
0.432 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Sapphire Substrat > 50.8 mm Durchmesser x 0.432 mm dick; 5 Stück